Merck
S8445
Sigma-Aldrich
SigmaMarker
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
別名:
protein markers, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
lyophilized powder
使用法
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
 vial sufficient for 50-100 PhastGels
分子量
6,500-200,000 Da
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
SigmaMarkersは、Laemmli SDS-PAGE、PhastSystem(Pharmacia)、Schagger and von Jagow SDS-PAGE(Tricine)用にデザインされています。SigmaMarkerはほとんどのタンパク質やそのサブユニットの分子量範囲をカバ-しています。高分子量から低分子量まで広い分子量範囲のマ-カ-です。サンプルバッファ-で凍結乾燥されているので、脱イオン水で復元後そのまま使用できます。電気泳動後クマシブル-染色した際、ほぼ同じ濃さの明瞭なバンドが得られるように調製されています。
SigmaMarkerは、ドデシル硫酸ナトリウム–ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)でのタンパク質マーカーとして使用されています。
その他情報
クマシーブルー染色により、12本のタンパク質バンドが得られます。
タンパク質(分子量)
アプロチニン、ウシ肺由来(6,500)
α-ラクトアルブミン、ウシミルク由来(14,200)
トリプシンインヒビター、大豆由来(20,000)
トリプシノーゲン、ウシ膵臓由来(24,000)
炭酸脱水酵素、ウシ赤血球由来(29,000)
グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ、ウサギ筋肉由来(36,000)
オボアルブミン、ニワトリ卵由来(45,000)
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、ウシ肝臓由来(55,000)
アルブミン、ウシ血清由来(66,000)
ホスホリラーゼB、ウサギ筋肉由来(97,000)
β-ガラクトシダーゼ、大腸菌由来(116,000)
ミオシン、ブタ心臓由来(200,000)
再構成
100 μLの脱イオン水で再構成すると、62 mM Tris-HCl(pH 6.8)、1 mM EDTA、4%スクロース、10 mM TCEP、2%SDSおよび0.01%ブロモフェノールブルーの1 mLあたり2~3.5 mgのタンパク質を含む溶液が得られます。
法的情報
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
S8445-10VL-PW:
S8445-10VL:
S8445PROC:
S8445-PH:
S8445-1VL-PW:
S8445-VAR:
S8445-1VL:
S8445-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal denaturation of pea globulins (Pisum sativum L.)-molecular interactions leading to heat-induced protein aggregation.
Mession JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 1196-1204 (2013)
Natalia Bourguignon et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 175, 19-28 (2019-03-18)
In the present study the polycyclic aromatic hydrocarbon removal and metabolic adaptation of Amycolatopsis tucumanensis DSM 45259 were investigated. Analysis of one-dimensional gel electrophoresis of crude cell extracts revealed differential synthesis of proteins which were identified by MALDI-TOF. To elucidate
Blanca Areli Mondaca-Navarro et al.
Journal of the science of food and agriculture, 100(7), 3228-3235 (2020-02-29)
Protein glycation by Maillard reaction is commonly used to improve the functional and bioactive properties of food proteins. It is also known that this glycation method can be accelerated by heat without the need for chemical reagents that could be
I Berrazaga et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1066-1082 (2018-11-26)
Food formulation and process conditions can indirectly influence AA digestibility and bioavailability. Here we investigated the effects of formulation and process conditions used in the manufacture of novel blended dairy gels (called "mixed gels" here) containing fava bean (Vicia faba)
François Potin et al.
Journal of food science, 84(12), 3682-3690 (2019-11-07)
The purpose of this paper was to study the extraction conditions of hemp proteins from undelipidated press-cakes. The effects of different hydration conditions on protein recovery yield and polypeptide profile were evaluated: pH (2 to 12), ionic strength (0 to