Merck
B0770
Sigma-Aldrich
ブリリアントブルーG
≥80% purity (HPLC), powder
別名:
Coomassie ブリリアントブルーG, アシッドブル-90
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H48N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
854.02
カラーインデックス番号:
42655
Beilstein:
5230822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ブリリアントブルーG, pure
品質水準
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
形状
powder
dark violet
溶解性
H2O: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI Key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブリリアントブルーGは尿中タンパク濃度の測定に用いられています。SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動)後のタンパク質バンド検出に用いられています。P2X7R(プリン受容体)アンタゴニストとして用いられています。
生物化学的/生理学的作用
P2X7プリン性受容体アンタゴニスト。
ブリリアントブルーGはポリアクリルアミドゲル中のタンパク質の染色に用いられます。また、P2X7プリン受容体アンタゴニストでもあります。この受容体は主に神経炎症性イベントに関連しています。ヒトSOD1G93A筋委縮性側索硬化症のマウスでは、ブリリアントブルーG投与は体重の減少を抑えます。しかし、トランスジェニックマウスでは生存や運動協調性に悪影響を及ぼすことはありません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0770-H:
B0770-100G:
B0770-5G:
B0770-BULK:
B0770-VAR:
B0770-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MATE transport of the E. coli-derived genotoxin colibactin.
Mousa JJ, et al.
Nature microbiology, 1, 15009-15009 (2016)
Neuronal Release of Cytokine IL-3 Triggered by Mechanosensitive Autostimulation of the P2X7 Receptor Is Neuroprotective.
Lim JC, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 10, 270-270 (2016)
P2X7 antagonism using Brilliant Blue G reduces body weight loss and prolongs survival in female SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mice.
PeerJ, e3064-e3064 (2017)
Melatonin attenuates hypertension-induced renal injury partially through inhibiting oxidative stress in rats.
Qiao YF, et al.
Molecular Medicine Reports, 13, 21-21 (2016)
COMPARATIVE EVALUATION OF SOMATIC PROTEINS OF THE NYMPHAL STAGE OF LINGUATULA SERRATA ISOLATED FROM GOATS AND CATTLE IN NORTHWEST IRAN.
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19, 242-246 (2016)
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.