Merck
M3546
Sigma-Aldrich
分子量マーカー, 超低領域 (M.W. 1,060~26,600)
別名:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.25
使用法
 vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm)
 vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
品質水準
100
200
包装
vial of 200 μL
保管温度
−20°C
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)およびウェスタンブロット法のタンパク質マーカーとして、超低レンジ分子量マーカー(M.W. 1,060~26,600)が使用されています。
生物化学的/生理学的作用
超低レンジマーカーは、ブリリアントブルーG(非メタノールベース)で染色する場合、Tris-トリシンSDS-PAGE法に使用するためにデザインされています。グルタルアルデヒド固定には、2つの最小タンパク質をゲルに固定したままにするため、超低レンジマーカーが推奨されます。超低レンジマーカーは液体として提供され、ロードする前に、供給されたサンプル緩衝液で希釈(1:20)しなければなりません。
物理的形状
0.1M Tris-HCl溶液(pH 約8.5, 4mM EDTA, 3mMアジ化ナトリウム, 40%グリセロ-ル含有)
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Endostatin enhances radioresponse in breast cancer cells via alteration of substance P levels.
Arslan Aydemir E, et al.
Oncology Letters, 2, 879-886 (2011)
Production of a recombinant antimicrobial peptide in transgenic plants using a modified VMA intein expression system.
Morassutti C, et al.
Febs Letters, 519, 141-146 (2002)
Christelle Richard et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 248-254 (2004-01-09)
Polyclonal antibodies have been generated by immunization of rabbits with a chemically synthesized C-terminal part of divercin V41 (DvnCt) conjugated to the carrier protein keyhole limpet hemocyanin (KLH). The sensitivity and reactivity of the DvnCt-KLH-generated antibodies were evaluated by enzyme-linked
Raquel Soares Oliveira et al.
Toxins, 12(6) (2020-06-19)
The biological activity of Rhinella icterica parotoid secretion (RIPS) and some of its chromatographic fractions (RI18, RI19, RI23, and RI24) was evaluated in the current study. Mass spectrometry of these fractions indicated the presence of sarmentogenin, argentinogenin, (5β,12β)-12,14-dihydroxy-11-oxobufa-3,20,22-trienolide, marinobufagin, bufogenin
Thiago Machado Pasin et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 191(3), 1111-1126 (2020-01-22)
The use of non-potable water (such as seawater) is an attractive alternative for water intensive processes such as biomass pretreatment and saccharification steps in the production of biochemicals and biofuels. Identification and application of halotolerant enzymes compatible with high-salt conditions
プロトコル
Separation of various acids and compounds by molecular weight: PAA, PEI, PIDADMACl, PAS, cationic dextran, chitosan