Merck
A3678
Sigma-Aldrich
過硫酸アンモニウム
for molecular biology, suitable for electrophoresis, ≥98%
別名:
AP, APS, PER, ペルオキシ二硫酸アンモニウム, ペルオキソ二硫酸アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2S2O8
CAS番号:
分子量:
228.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
38030421
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
グレード
for molecular biology
品質水準
蒸気密度
7.9 (vs air)
アッセイ
≥98%
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
テクニック
electrophoresis: suitable
微量陰イオン
chloride (Cl-): <10 ppm
微量陽イオン
Fe: <10 ppm
heavy metals (as Pb): <50 ppm
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES記法
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過硫酸アンモニウム(APS)は、ポリアクリルアミドゲル調製の生化学および分子生物学において広く使用されている試薬です。APSは、塩基触媒メカニズムにより水溶液中で酸素フリーラジカルを生成します。触媒として最も一般的に使用される塩基は、TEMED(N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン)またはDMAPN(3-ジメチルアミノプロピオニトリル)のような第三級アミンです。フリーラジカルがアクリルアミドとビス-アクリルアミドの重合を引き起こすことにより、ゲルマトリックスが生成し、これは高分子をサイズにより分離することに使用できます。APSは、光開始架橋化学によるタンパク質間相互作用の研究にも利用されています。
アプリケーション
過硫酸アンモニウムは、ポリアクリルアミドゲルおよびアクリルアミドヒドロゲルの調製に使用されています。
アクリルアミド重合反応の触媒として作用します。
アナリシスノート
アクリルアミド重合反応用として試験済み
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3678-VAR:
A3678-25G:4548173946955
A3678-10G:
A3678-100G:4548173946948
A3678-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Relationships among cell morphology, intrinsic cell stiffness and cell-substrate interactions.
Chiang MY et al.
Biomaterials, 34, 9754-9754 (2013)
Chemistry for the analysis of protein-protein interactions: rapid and efficient cross-linking triggered by long wavelength light.
Fancy DA and Kodadek T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96, 6020-6020 (1999)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Maurer HR
Disc Electrophoresis and Related Techniques of Polyacrylamide Gel Electrophoresis (1978)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: Electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36, 29-29 (2010)
資料
Bis-Trisゲルおよびバッファーは、従来のTris-Glycineゲルより優れたタンパク質分離法です。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.