Merck
T4885
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
≥99.0% (titration)
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
<1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
アッセイ
≥99.0% (titration)
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/10 mL
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trichloroacetic acid (TCA) can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-enaminones via condensation reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and amines.
  • 6-amino-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile derivatives via four-component condensation reaction of ethyl acetoacetate, phenylhydrazine, malononitrile, and aromatic aldehydes.
  • Tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones by three-component reaction of aldehydes, 2-naphthol and dimedone.
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T4885-100G:4548173281957
T4885-BULK:
T4885-1KG:4548173213217
T4885-2KG:
T4885-500G:4548173213224
T4885-VAR:
T4885-1KG-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient Synthesis of β-Enaminones and β-Enamino Esters Using Tris (Hydrogensulfato) Boron or Trichloroacetic Acid as Catalysts
Karimi-Jaberi Z and Takmilifard Z
European Chemical Bulletin, 2, 211-213 (2013)
Efficient, one-pot synthesis of tetrahydrobenzo [a] xanthen-11-ones and dibenzo [a, j] xanthenes using trichloroacetic acid as a solid heterogeneous catalyst under solvent-free conditions
Jaber ZK, et al.
E-Journal of Chemistry, 8(4), 1895-1899 (2011)
Expeditious, four-component synthesis of 1, 4-dihydropyrano [2, 3-c] pyrazole derivatives catalyzed by trichloroacetic acid or ceric sulfate
Jaberi ZK, et al.
Acta Chimica Slovenica, 60(1), 105-108 (2013)
Alan Mortensen et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 18(1), 55-62 (2012-10-17)
The ratio of the nitric oxide synthase (NOS) cofactor tetrahydrobiopterin (BH(4)) to its oxidized form dihydrobiopterin (BH(2)) has been suggested as an index of endothelial dysfunction. Consequently, much effort has been put into preserving the in vivo equilibrium between these
Ying Wang et al.
Diabetes, 63(8), 2643-2655 (2014-03-13)
After diabetes, the heart has a singular reliance on fatty acid (FA) for energy production, which is achieved by increased coronary lipoprotein lipase (LPL) that breaks down circulating triglycerides. Coronary LPL originates from cardiomyocytes, and to translocate to the vascular