安全性情報
C3187
Supelco
Color Marker
low range, mol wt 6,500-45,000 Da
別名:
カラーマーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 100-200 applications (on a PhastGel (Cytiva))
分子量
6,500-45,000 Da
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
包装
5色の色素結合タンパク質を含む溶液0.5 mLが各バイアルに入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3187-1VL-KC:
C3187-1VL:
C3187-VAR:
C3187-.5ML:
C3187-BULK:
C3187PROC:
C3187-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)