¥80,200
Check Cart for Availability
おすすめの製品
フォーム
solid
テクニック
protein quantification: suitable
保管温度
−20°C
詳細
ゲルろ過クロマトグラフィーは、タンパク質の大きさや分子量の決定に確立された手法です。分画は、樹脂の細孔内への分子の拡散に基づいています。より大きなタンパク質は、容易に樹脂の孔に入りませんが、小さなタンパク質よりも速くカラムの液量を通過します。これらのタンパク質分子は、分子量が小さい順にカラムから溶出します。
アプリケーション
Gel Filtration Markers Kit for Protein Molecular Weights 6,500-66,000 Da(タンパク質分子量 6,500-66,000 Da用のゲル濾過マーカーキット)は、サイズ排除クロマトグラフィーの標準物質として使用されています。[1][2][3]
ゲルろ過マーカーは、タンパク質クロマトグラフィーおよびゲルろ過クロマトグラフィーで使用されます。ゲルろ過マーカーは、免疫系でのアポトーシスのモデルシステムとしてグルココルチコイド誘導性リンパ球溶解を研究する際に使用されています。ゲルろ過マーカーはPolygonatum odoratumレクチンの単離にも使用されており、このレクチンはVero細胞に対して顕著な抗HSV-II活性、ヒトメラノーマA375細胞に対して細胞毒性を示し、カスパーゼ依存性のアポトーシスを誘導しました。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Heredia et al.
Letters in applied microbiology, 48(1), 133-139 (2008-12-06)
The mechanisms of adaptation of Clostridium perfringens to high temperatures are not well understood. In this work, the involvement of extracellular compounds in protection to heat was determined. Cells were grown in fluid thioglycollate medium or chicken broth. When mid-log
Cristina Giatti Marques De Souza et al.
Journal of basic microbiology, 43(4), 278-286 (2003-07-23)
The wood-degrading fungus Pleurotus pulmonarius produces at least two laccase isoforms, Lcc1 and Lcc2, when grown on wheat bran solid state medium. The main laccase, Lcc2, was purified to apparent electrophoretic homogeneity by using acetone precipitation, anion-exchange chromatography and gel
Francesca Marcon et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 58(5), 439-452 (2011-08-23)
The venom of the Australian lowlands copperhead, Austrelaps superbus, produces significant and potentially lethal neurotoxic paralysis in cases of clinical envenomation. However, little is known about the neurotoxic components within this venom or venoms from the related alpine copperhead (Austrelaps
Barbara Noli et al.
PloS one, 10(11), e0141193-e0141193 (2015-11-12)
VGF mRNA is induced in specific hypothalamic areas of the Siberian hamster upon exposure to short photoperiods, which is associated with a seasonal decrease in appetite and weight loss. Processing of VGF generates multiple bioactive peptides, so the objective of
Comparative characterization of enzymatic digestion from fish and soybean meal from simulated digestive process of Pacific Bluefin Tuna, Thunnus orientalis
Roman-Gavilanes AI, et al.
Journal of the World Aquaculture Society, 46(4), 409-420 (2015)