安全性情報
94964
Sigma-Aldrich
BLUeye染色済みタンパク質ラダー
room temperature stable molecular weight markers
別名:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 μL
¥30,600
¥30,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
500 μL
¥30,600
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.32
¥30,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
保管温度
−20°C
詳細
Ready-to-useのBLUeye染色済みタンパク質ラダーには、一般的に使用されるマーカーよりも多くのバンドが含まれ、11、17、20、25、35、48、63、75、100、135、180および245 kDaに12の鋭いバンドがあります。 BLUeye染色済みタンパク質ラダーは、ゲルへのローディングバッファーの形で提供されます。緑と赤の参照バンドは、それぞれ、簡単に識別することができます。 BLUeye染色済みタンパク質ラダーは、台湾のGeneDirexによって製造されています。
アプリケーション
BLUeye染色済みタンパク質ラダーは、ウエスタンブロッティングによるタンパク質の検出に使用されています。[1][2][2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94964-500UL-BULK:
94964-50MICROL:
94964-50MICROL-BUL:
94964-500UL:
94964-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Julita Pietrzak et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1862(2), 198-208 (2018-11-12)
Differentiation of human macrophages predisposes these cells to numerous tasks, i.e. killing invading pathogens, and this entails the need for enhanced intracellular defences against stress, including conditions that may increase DNA damage. Our study shows that expression of DNA repair
Evaluation of Toxic Effect of Copper and Cadmium on Growth, Physiological Traits and Protein Profile of Wheat (Triticum aestivium L.), Maize (Zea mays L.) and sorghum (Sorghum bicolor L.).
Metwali, E. M.R., et al.
World Applied Sciences Journal , 21, 301-314 (2013)
Appraisal of biochemical and genetic diversity of mango cultivars using molecular markers.
Abou-Ellail, M., et al.
African Journal of Biotechnology, 13, 2796-2806 (2014)
Mohammad S Eram et al.
Archaea (Vancouver, B.C.), 2014, 349379-349379 (2014-07-02)
The hyperthermophilic archaeon Thermococcus guaymasensis produces ethanol as a metabolic end product, and an alcohol dehydrogenase (ADH) catalyzing the reduction of acetaldehyde to ethanol has been purified and characterized. However, the enzyme catalyzing the formation of acetaldehyde has not been
Zsolt Regdon et al.
Free radical biology & medicine, 131, 184-196 (2018-12-07)
In inflamed tissues or during ischemia-reperfusion episodes, activated macrophages produce large amounts of reactive species and are, thus, exposed to the damaging effects of reactive species. Here, our goal was to investigate the mechanism whereby activated macrophages protect themselves from
プロトコル
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
後続のウェスタンブロッティングのためのサンプル調製(培養組織・細胞の効果的な溶解とタンパク質抽出)プロトコル