¥53,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
フォーム
solid
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
保管温度
−20°C
詳細
ゲルろ過マーカーキットには、タンパク質5バイアルおよび校正用ブルーデキストラン1バイアルが含まれます。
アプリケーション
タンパク質クロマトグラフィーおよびゲルろ過クロマトグラフィーに、ゲルろ過マーカーが使用されます。ゲルろ過マーカーは、免疫系内のアポトーシスのモデル系としてグルココルチコイド誘発リンパ球溶解を研究するために使用されています。ゲルろ過マーカーは、Polygonatum odoratum(アマドコロ)レクチンの単離にも使用されます。このレクチンはVero細胞に対する顕著な抗HSV-II活性、ヒトメラノーマA375細胞に対する細胞毒性、およびカスパーゼに依存して誘発されるアポトーシスを示します。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- A8531Albumin, bovine serum, 66,000 Da MW 1 mL/vialSDS
- A8656Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 Da MW 1 mL/vialSDS
- A8781β-Amylase, sweet potato, 200,000 Da MW 1 mL/vialSDS
- D4772 Blue dextran, 2,000,000 Da MW 1 mL/vialSDS
- C7025Carbonic Anhydrase, bovine erythrocytes 29,000 Da MW 1 mL/vialSDS
- C7150Cytochrome c, horse heart, 12,400 Da MW 1 mL/vialSDS
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
MWGF200-1KT:
MWGF200-BULK:
MWGF200-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daisuke Seo et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(3), 148140-148140 (2019-12-16)
Among the thioredoxin reductase-type ferredoxin-NAD(P)+ oxidoreductase (FNR) family, FNR from photosynthetic purple non‑sulfur bacterium Rhodopseudomonas palustris (RpFNR) is distinctive because the predicted residue on the re-face of the isoalloxazine ring portion of the FAD prosthetic group is a tyrosine. Here
Suguru Oguri et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 72(10), 2640-2650 (2008-10-08)
A cDNA encoding tomato fruit lectin was cloned from an unripe cherry-tomato fruit cDNA library. The isolated lectin cDNA contained an open reading frame encoding 365 amino acids, including peptides that were sequenced. The deduced sequence consisted of three distinct
Exploring codon optimization and response surface methodology to express biologically active transmembrane RANKL in E. coli.
Maharjan S, Singh B, Bok JD, et al.
PLoS ONE, 9(5), e96259-e96259 (2014)
Two basic proteins isolated from <I>Clerodendrum inerme</I> Gaertn. are inducers of systemic antiviral resistance in susceptible plants.
Prasad, V., et al.
Plant Science, 110(1), 73-82 (1995)
Fiona McArthur et al.
Journal of bacteriology, 187(15), 5292-5300 (2005-07-21)
The core oligosaccharide component of the lipopolysaccharide can be subdivided into inner and outer core regions. In Escherichia coli, the inner core consists of two 3-deoxy-d-manno-octulosonic acid and three glycero-manno-heptose residues. The HldE protein participates in the biosynthesis of ADP-glycero-manno-heptose