サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 vial | カートの在庫状況を確認する | ¥10,500 |
この商品について
¥10,500
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
powder
mol wt
~150,000
packaging
vial of 25 mg
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
等電点:5.4~5.8
至適pH:8.6~9.0
基質:酵母ADHは、エタノールに対する反応性が最も高く、アルコール分子の大きさが増減すると、その反応性は低下します。側鎖アルコールおよび第二級アルコールも反応性がきわめて低くなっています。
KM(エタノール) = 2.1×10-2 M
KM(メタノール) = 1.3× 10-1 M
KM(イソプロパノール) = 1.4×10-1 M
インヒビター:N-アルキルマレイミドおよびヨードアセトイミドなどの遊離スルフヒドリルと反応する化合物。
1,10-フェナントロリン、8-ヒドロキシキノリン、2,2'-ジピリジル、チオ尿素などの亜鉛キレート剤インヒビター。
β-NADアナログ、プリンおよびピリミジン誘導体、クロロエタノール、フルオロエタノールなどの基質アナログインヒビター。
吸光係数:E1% = 14.6(水、280 nm)
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description - | description powder, ≥300 units/mg protein, mol wt ~141,000 (four subunits) | description ≥300 units/mg protein, lyophilized powder (contains buffer salts), Mw 141-151 kDa | description Type F-300, lyophilized powder, ≥130 units/mg protein (biuret) |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bakers yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae |
| form powder | form powder | form lyophilized powder (contains buffer salts) | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt ~150,000 | mol wt ~141,000 (four subunits) | mol wt Mw 141-151 kDa | mol wt 110 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| packaging vial of 25 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルコールデヒドロゲナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A8656-BULK: + A8656-PH: + A8656-VAR: + A8656PROC: + A8656-1VL-KC: + A8656-1VL: + A8656-1VL-PW:
jan
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| A8656-1VL | 04061833400463 |