Merck
A8781
Sigma-Aldrich
β-アミラーゼ from sweet potato
greener alternative
別名:
1,4-α-D-グルカン マルトヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥30,700
5 X 1 VIAL
¥116,000
¥30,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥30,700
5 X 1 VIAL
¥116,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.56
¥30,700
出荷可能日2025年4月09日詳細
フォーム
powder
分子量
~200,000
包装
vial of 15 mg
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
β-アミラーゼ(サツマイモ由来)は四量体酵素であり、各一量体は(α/β)コアドメインおよびC末端ループ領域で構成されます。[1]この酵素は、グリコシドヒドロラーゼファミリーGH14に属します。[2]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則「防止」、「安全性の高い溶媒と補助剤」、および「エネルギー効率を考慮した設計」における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
アプリケーション
β-アミラーゼ(サツマイモ由来)は、次の用途で使用されています。
  • 青色非変性ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)において分子量マーカーとして。[3]
  • サイズ排除クロマトグラフィーにおいて検量線作成用標準物質として。[4]
  • X線小角散乱分析(SAX)のモデルタンパク質として。[5]
生物化学的/生理学的作用
β-アミラーゼは、多糖のα(1,4)グリコシド結合に作用し、非還元端にあるマルトースを遊離します。[2]サツマイモ由来のβ-アミラーゼは、安定であることから、アガロースビーズと組み合わせて固定化酵素調製に使用されます。[6]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8781-1VL:
A8781-1VL-KC:
A8781-BULK:
A8781-VAR:
A8781PROC:
A8781-5X1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khalilah G Reddie et al.
Molecular bioSystems, 4(6), 521-531 (2008-05-22)
Oxidation of the thiol functional group in cysteine (Cys-SH) to sulfenic (Cys-SOH), sulfinic (Cys-SO2H) and sulfonic acids (Cys-SO3H) is emerging as an important post-translational modification that can activate or deactivate the function of many proteins. Changes in thiol oxidation state
Luca Costa et al.
BMC structural biology, 16(1), 18-18 (2016-10-30)
Synchrotron radiation facilities are pillars of modern structural biology. Small-Angle X-ray scattering performed at synchrotron sources is often used to characterize the shape of biological macromolecules. A major challenge with high-energy X-ray beam on such macromolecules is the perturbation of
Integration of affinity precipitation with partitioning methods for bioseparation of chitin binding lectins.
Teotia, S. et al.
Food and Bioproducts Processing, 84, 37-43 (2006)
Liyu Tu et al.
Journal of cell science, 119(Pt 24), 5077-5086 (2006-12-13)
The surface of the mammalian urinary bladder is covered by a crystalline, asymmetric unit membrane (AUM) structure that contains the four major uroplakins (UPs): Ia, Ib, II and IIIa. UPIa and UPIb belong to the family of tetraspanins. Although UPIa
S Teotia et al.
Enzyme and microbial technology, 28(9-10), 792-795 (2001-06-09)
beta-amylases are used in production of maltose syrup. It is shown that sweet potato beta-amylase can be purified by affinity precipitation with alginate with 80% activity yield and 44 fold purification. SDS-PAGE of the purified protein showed a single band
プロトコル
Gel filtration chromatography is an established method for determining the size and molecular mass of proteins.