Merck
F1804
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体
1 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
別名:
Flag抗体, 抗ddddk, 抗dykddddk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
クローン:
M2, monoclonal
application:
化学種の反応性:
all
citations:
9676
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
精製方法
affinity chromatography (affinity tag purification)
化学種の反応性
all
濃度
1 mg/mL
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗-FLAG M2マウス、アフィニティ精製モノクローナル抗体は、FLAGペプチド配列を持った融合タンパク質に結合します。抗体は、N-末端、Met-N-末端、C-末端、および融合タンパク質の内部にあるFLAGペプチド配列を認識します。
精製方法 - アフィニティタグ精製
特異性
結合部位:N-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-C
免疫原
FLAG;ペプチド配列 DYKDDDDK
アプリケーション
イムノブロッティング、免疫沈降(IP)、免疫組織化学、免疫蛍光および免疫細胞化学による、FLAG融合タンパク質の高感度特異的検出用。 哺乳類、植物、および細菌発現システムにおけるFLAG融合タンパク質の単一バンド検出に最適化されています。
ウェスタンブロッティングおよびEIA
製品の詳細についてはメルクのFLAG®アプリケーションポータルを御覧ください。
物理的形状
50%グリセロ-ル含有PBS溶液。
調製ノート
使用直前に、3%の無脂肪ミルクを含むトリス緩衝生理食塩水(TBS)pH 8.0で希釈してください。
法的情報
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
F1804-50UG:
F1804-200UG:
F1804-BULK-N:
F1804-5MG:
F1804-1MG:
F1804-BULK:
F1804-SAMPLE:
F1804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monika Srivastava et al.
Nature communications, 6, 6253-6253 (2015-02-24)
Roquin is an RNA-binding protein that prevents autoimmunity and inflammation via repression of bound target mRNAs such as inducible costimulator (Icos). When Roquin is absent or mutated (Roquin(san)), Icos is overexpressed in T cells. Here we show that Roquin enhances
Yumin Qiu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1866(9), 1412-1420 (2019-06-10)
Src is a known proto-oncogene and its aberrant activity is involved in a variety of cancers, including ovarian cancer, whereas the regulatory mechanism of Src has not been fully clarified. In this study, we identified tripartite motif-containing (TRIM) 50 as
HSV-2 glycoprotein gD targets the CC domain of tetherin and promotes tetherin degradation via lysosomal pathway
Yalan Liu
Virology, 154-154 (2016)
Histone H1 Limits DNA Methylation in Neurospora crassa
Michael Seymour
G3 (Bethesda, Md.) (2016)
Yan Han et al.
The Journal of biological chemistry, 285(17), 12906-12915 (2010-02-26)
Small ubiquitin-like modifier (SUMO) 2/3 is known to conjugate to substrates in response to a variety of cellular stresses. However, whether and how SUMO2/3-specific proteases are involved in de-conjugation under cell stress is unclear. Here, we show that low doses
資料
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース。
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.