Merck
A7011
Sigma-Aldrich
アルコールデヒドロゲナーゼ from Saccharomyces cerevisiae
greener alternative
≥300 units/mg protein, lyophilized powder (contains buffer salts), Mw 141-151 kDa
別名:
ADH1, Adh1p, SCAD, YDAH-1, YIM-1, ADH, アルコール:NAD+オキシドレダクターゼ, アルコールデヒドロゲナーゼ 酵母由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
7500 UNITS
¥8,940
15000 UNITS
¥11,400
30000 UNITS
¥18,700
75000 UNITS
¥41,400
150000 UNITS
¥73,900
300000 UNITS
¥104,000
¥8,940
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
7500 UNITS
¥8,940
15000 UNITS
¥11,400
30000 UNITS
¥18,700
75000 UNITS
¥41,400
150000 UNITS
¥73,900
300000 UNITS
¥104,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥8,940
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
フォーム
lyophilized powder (contains buffer salts)
比活性
≥300 units/mg protein
分子量
Mw 141-151 kDa
精製方法
crystallization
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white to light yellow-brown, Light brown
最適pH
8.6-9.0
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
soluble
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
研究分野:神経科学
酵母アルコールデヒドロゲナーゼ1(ADH1)は、亜鉛含有アルコールデヒドロゲナーゼファミリーに属しています。ホモ四量体で、各サブユニットには触媒ドメインと補酵素結合ドメインが1つずつ含まれています。[1]
アプリケーション
アルコールデヒドロゲナーゼは、乳酸デヒドロゲナーゼとともに、(R,S)-[2-3H]乳酸ナトリウムを用いたアセトアルデヒドの酵素的還元に使用されています。[2]また、酵母アルコールデヒドロゲナーゼに対する亜鉛キレートシリマリンフラボノリグナンの阻害効果の研究にも使用されています。[3]
アルデヒド基の事前除去後、アルコールデヒドロゲナーゼを用いたNADの酵素的還元を観察することによって、エタノール濃度を比色分析的に測定することができます。[4]
生物化学的/生理学的作用
4個の同一のサブユニットを持つ141 kDaの四量体。各サブユニットの活性部位に亜鉛原子を持っています。活性部位には2個の反応性スルフヒドリル基とヒスチジン残基もあります。
等電点:5.4~5.8
至適pH:8.6~9.0
基質:酵母ADHは、エタノールに対する反応性が最も高く、アルコール分子の大きさが増減すると、その反応性は低下します。側鎖アルコールおよび第二級アルコールも反応性がきわめて低くなっています。
KM(エタノール) = 2.1×10-2 M
KM(メタノール) = 1.3× 10-1 M
KM(イソプロパノール) = 1.4×10-1 M
インヒビター:N-アルキルマレイミドおよびヨードアセトイミドなどの遊離スルフヒドリルと反応する化合物。
1,10-フェナントロリン、8-ヒドロキシキノリン、2,2'-ジピリジル、チオ尿素などの亜鉛キレート剤インヒビター。
β-NADアナログ、プリンおよびピリミジン誘導体、クロロエタノール、フルオロエタノールなどの基質アナログインヒビター。
吸光係数:E1% = 14.6(水、280 nm)
酵母アルコールデヒドロゲナーゼ1(YADH1)は、グルコース発酵経路におけるアセトアルデヒドからエタノールへの変換を触媒します。[5]また、エールリッヒ経路を介したアミノ酸分解からのアルコール生成にも関与しています。[6]
注意
結合したβ-NADおよびβ-NADHを持っており、β-NADおよびβ-NADHのリサイクリングマイクロアッセイには適していません。この用途にADHを必要とする場合、製品番号A3263を参照してください。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.8、25°C、1分間で、1.0 μmolのエタノールをアセトアルデヒドに変換する酵素量です。
物理的形状
固体(2%以下のクエン酸バッファ-塩を含有)
調製ノート
水中に濃度1 mg/mLで溶解し、透明~わずかに濁った無色~淡黄色の溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7011-300KU:
A7011-30KU:
A7011-CP:
A7011-150KU:
A7011-VAR:
A7011-15KU:
A7011-BULK:
A7011-7.5KU:
A7011-5MU:
A7011-75KU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stereospecificity of the oxidation of ethanol by catalase.
R J Corrall et al.
The Journal of biological chemistry, 249(10), 3181-3182 (1974-05-25)
Václav Tvrdý et al.
Nutrients, 13(12) (2021-12-29)
Silymarin is known for its hepatoprotective effects. Although there is solid evidence for its protective effects against Amanita phalloides intoxication, only inconclusive data are available for alcoholic liver damage. Since silymarin flavonolignans have metal-chelating activity, we hypothesized that silymarin may
Savarimuthu Baskar Raj et al.
Biochemistry, 53(36), 5791-5803 (2014-08-27)
Yeast (Saccharomyces cerevisiae) alcohol dehydrogenase I (ADH1) is the constitutive enzyme that reduces acetaldehyde to ethanol during the fermentation of glucose. ADH1 is a homotetramer of subunits with 347 amino acid residues. A structure for ADH1 was determined by X-ray
Mark D Redwood et al.
FEMS microbiology letters, 278(1), 48-55 (2007-11-13)
Escherichia coli can perform at least two modes of anaerobic hydrogen metabolism and expresses at least two types of hydrogenase activity. Respiratory hydrogen oxidation is catalysed by two 'uptake' hydrogenase isoenzymes, hydrogenase -1 and -2 (Hyd-1 and -2), and fermentative
Analysis of genes from Saccharomyces cerevisiae HJ01 participating in aromatic alcohols biosynthesis during huangjiu fermentation
Liu S, et al.
LWT--Food Science and Technology, 154 (2022)
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.