Merck
92210
Supelco
Timestrip Plus 0 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
詳細
Irreversible, single use
品質
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
room temperature (at 20-80% humidity)
パラメーター
12 h run-out window (calibrated at +2 °C)
サイズ
40 mm × 19 mm
詳細
Timestrip® PLUSインジケーターは、表示されたしきい値温度以上の経過時間を簡単かつ迅速に記録します。粘着性の小さなラベルで、他の製品や機器に接着させたり、または組み込んだりできます。
詳細については、弊社のTimestrip Web Portalをご参照ください。
アプリケーション
手動の起動ボタンが上部にあります。 「ON」ウィンドウが青くなり、起動していることが確認できます。しきい値温度の超過が発生すると、表示ウィンドウに青色が表示されます。超過した時間の累積は、青色の色素が時間マーカーに沿って進行することで表示されます。
包装
92210-10EA:1袋10個入り
92210-100EA:1袋100個入り
92210-500EA:1袋500個入り
構成
無毒の高分子多層構造のアルミニウム-プラスチックによりラミネート封入された、色付きの薬液
規格
  • しきい値温度:0°C/32°F
  • 使用法:+2°Cの定温環境に較正
  • 時間精度:定温条件下で±15%の精度
法的情報
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)