アッセイ
≥98%
SMILES記法
N[C@@H](CN1C=CC(=O)C(O)=C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c9-5(8(13)14)3-10-2-1-6(11)7(12)4-10/h1-2,4-5,12H,3,9H2,(H,13,14)/t5-/m0/s1
InChI Key
WZNJWVWKTVETCG-YFKPBYRVSA-N
詳細
L-ミモシン[β-N (3-ヒドロキシ-4-ピリドン)-α-アミノプロピオン酸]は、非タンパク質性のアミノ酸であり、Leucaena glaucaや、Mimosa種に属する他のマメ科植物などの、熱帯性マメ科植物における重要な成分です。L-ミモシンは、構造的には、3,4-ジヒドロキシフェニル環が3-ヒドロキシ-4-ピリドン環に代わっている点を除き、ジヒドロキシフェニルアラニンと似ています。
アプリケーション
Koa hoaleシーズ由来のL-ミモシンは、慢性の炎症応答(過マンガン酸カリウム誘導性の慢性肉芽腫)における抗炎症効果の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-ミモシンは植物アミノ酸であり、G1期における成長阻止を引き起こす、細胞周期の強力な阻害剤です。 哺乳類細胞においてDNA複製を阻害する鉄キレート剤です。 L-ミモシンは、異種移植されたヒト膵臓癌においてアポトーシスを促進することが分かっています。 L-ミモシンは、低酸素症誘導因子1(HIF-1)を安定化し、B細胞転座遺伝子2(Btg2)およびN-myc下流調節遺伝子1(Ndrg1)の発現を転写レベルで刺激し、in vitroでの前立腺癌細胞の増殖を抑制します。L-ミモシンは、HIF-1を標的として分解するプロリンヒドロキシラーゼ(PHD)を阻害することで、HIF-1を安定化します。 阻害のメカニズムは、酵素活性に必要なPHDの活性部位に結合したFe2+のキレート化と考えられています。ミモシンは、MDA-MB-453ヒト乳癌細胞において鉄のキレート化を介して細胞周期の進展を阻害します。 ミモシンは細胞特異的に葉酸代謝を阻害します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M0253-1G:
M0253-BULK:
M0253-VAR:
M0253-100MG:
M0253-25MG:
M0253-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
American journal of physiology. Cell physiology, 302(4), C676-C685 (2011-11-26)
L-Mimosine, an iron chelator and a prolyl 4-hydroxylase inhibitor, blocks many cancer cells at the late G1 phase. B-cell translocation gene 2 (Btg2) regulates the G1/S transition phases of the cell cycle. N-myc downstream regulated gene 1 (Ndrg1) is a
Journal of periodontal research, 47(2), 165-173 (2011-10-01)
Pharmacological inhibitors of prolyl hydroxylases (PHDs) can induce a proangiogenic response that favors wound healing and bone regeneration. However, the response of periodontal cells to PHD inhibitors is unknown. To determine the effects of PHD inhibitors on periodontal cells, we
Mimosine, a plant-derived amino acid induces apoptosis in human pancreatic cancer xenografts.
Anticancer Research, 23(5A), 4007-4009 (2003)
Molecular nutrition & food research, 55(11), 1666-1676 (2011-09-22)
Prostate-specific antigen (PSA) is a well-known marker for diagnosing and monitoring prostate cancer. Curcumin, a yellow curry pigment, has been reported to enhance androgen receptor (AR) degradation. We examined the effects of curcumin on increasing PSA expression by hypoxia and
Mimosine blocks cell cycle progression by chelating iron in asynchronous human breast cancer cells.
Toxicology and Applied Pharmacology, 139(2), 356-364 (1996)