Merck
A7906
Sigma-Aldrich
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.27
由来生物
bovine
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
poly bottle of
由来
USA origin
テクニック
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
不純物
≤5.0% Loss on drying
損失
≤5%
pH
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProtアクセッション番号
その他の活性
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウシ血清アルブミンは、以下のことに使用されます -
  • PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)ミックスの成分
  • 解離させた皮質ニューロンの調製
  • 免疫蛍光標識
  • ウシ組織の消化に使用されるCa2+フリー生理食塩水(コラゲナーゼ、ヒアルロニダーゼ、およびDNアーゼを含む)の成分
生物化学的/生理学的作用
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
調製ノート
熱ショック分画によって調製されます。
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A7906-1KG:
A7906-50G:
A7906-5G:
A7906-10KG:
A7906-5KG:
A7906-VAR:
A7906-500G:
A7906-6X100G:
A7906-250G:
A7906-10G:
A7906-100G:
A7906-BULK:
A7906-BULK-NX:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2002(136), pl9-pl9 (2002)
V Templier et al.
Scientific reports, 7(1), 9457-9457 (2017-08-27)
Bloodstream bacterial infections are life-threatening conditions necessitating prompt medical care. Rapid pathogen identification is essential for early setting of the best anti-infectious therapy. However, the bacterial load in blood samples from patients with bacteremia is too low and under the
A study of the bovine adrenal chromaffin nicotinic receptor using patch clamp and concentration-jump techniques.
Maconochie DJ and Knight DE
The Journal of Physiology, 454, 129-153 (1992)
New tetranucleotide microsatellites for fine-scale discrimination among endangered Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha).
Greig C et al
Molecular Ecology Notes, 3(3), 376-379 (2003)
Yasunari Seita et al.
Biology of reproduction, 100(6), 1440-1452 (2019-03-15)
Nonhuman primates (NHPs) are considered to be the most valuable models for human transgenic (Tg) research into disease because human pathology is more closely recapitulated in NHPs than rodents. Previous studies have reported the generation of Tg NHPs that ubiquitously