アッセイ
≥93% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
alcohol: soluble
アプリケーション
agriculture
environmental
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI Key
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 選別域の神経網関連グリアの培養、およびタバコスズメガの触角葉の培養に用いるLeibovitzの切断培地
- ex-vivoで成虫原基の反転を再生するためのSchneider培地
- ショウジョウバエ羽成虫原基を培養するためのMcl8培地のサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H5142-5MG:
H5142-25MG-9:
H5142-25MG:
H5142-1MG:
H5142-10MG:
H5142-VAR:
H5142-VAR-9:
H5142-BULK-9:
H5142-BULK:
試験成績書(COA)