アッセイ
≥94.0% (HPLC)
形状
powder
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].[I-].CC[N+](C)(CC)CCC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C27H33N4.2HI/c1-4-31(3,5-2)17-9-16-30-26-19-22(29)13-15-24(26)23-14-12-21(28)18-25(23)27(30)20-10-7-6-8-11-20;;/h6-8,10-15,18-19,29H,4-5,9,16-17,28H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4170-1G:4548173991382
P4170-250MG:4548173991399
P4170-100MG:4548173991368
P4170-BULK:
P4170-25MG:4548173991405
P4170-500MG:4548173991412
P4170-10MG:4548173991375
P4170-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
関連コンテンツ
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation