Merck
L8507
Sigma-Aldrich
ルシフェラーゼ from Vibrio fischeri (Photobacterium f)
lyophilized powder
別名:
ルシフェラーゼ from Photobacterium fischeri, 細菌ルシフェラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥75,100
500 MG
¥297,000
¥75,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥75,100
500 MG
¥297,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥75,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
lyophilized powder
品質水準
組成
Protein, ~40% biuret
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Luciferase from Vibrio fischeri has been used in a study to assess kinetics of light emission and oxygen consumption by bioluminescent bacteria. [1] It has also been used in a study to investigate the sensitivity of dark mutants of various strains of luminescent bacteria to reactive oxygen species. [2]
特徴および利点
部分精製された可溶性抽出物で、FMN依存性ルシフェラ-ゼ、NADH依存性FMNレダクタ-ゼ、NADPH依存性FMNレダクタ-ゼを含有します。FMN、NADHまたはNADPH、n-デシルアルデヒドを含有する系で光を生じます。
その他情報
ATCC 7744由来で、残りの成分は主にバッファ-塩と安定剤です。
物理的形状
部分精製した凍結乾燥品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8507-500MG:
L8507-VAR:
L8507-10MG:
L8507-BULK:
L8507-100MG:
L8507-500MG-PW:
L8507-25MG:
L8507-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zachary T Campbell et al.
Biochemistry, 48(26), 6085-6094 (2009-05-14)
Bacterial luciferase from Vibrio harveyi is a heterodimer composed of a catalytic alpha subunit and a homologous but noncatalytic beta subunit. Despite decades of enzymological investigation, structural evidence defining the active center has been elusive. We report here the crystal
Zachary T Campbell et al.
The Journal of biological chemistry, 284(13), 8322-8328 (2009-01-14)
Unlike the vast majority of flavoenzymes, bacterial luciferase requires an exogenous source of reduced flavin mononucleotide for bioluminescence activity. Within bioluminescent bacterial cells, species-specific oxidoreductases are believed to provide reduced flavin for luciferase activity. The source of reduced flavin in
Nina E Virolainen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(23), 11065-11070 (2008-11-13)
Tetracycline (TC) specific luminescent bacterial biosensors were used in a rapid TC residue assay sensitized to meet the EU maximum residue limit (MRL) for TC residues in poultry muscle tissue (100 microg kg(-1)) by membrane-permeabilizing and chelating agents polymyxin B
Anya Bakhrat et al.
Cell biology and toxicology, 27(3), 227-236 (2011-03-03)
We describe a Saccharomyces cerevisiae bioluminescence assay for UV and arsenate in which bacterial luciferase genes are regulated by the promoter of the yeast gene, UFO1. UFO1 encodes the F-box subunit of the Skp1–Cdc53–F-box protein ubiquitin ligase complex and is
Xin-Xin Huang et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 29(11), 3159-3165 (2009-02-04)
Recombinate luminescence bacteria have the important role in evaluating water toxicity. Two recombinate luminescence bacteria vectors PUCD-uvrA and PUCD-alkA were constructed to investigate the impaired mechanism of pollutant genetic toxicity. The genes of uvrA and alkA were amplified by PCR