スキップする
L6882
D-ルシフェリン ナトリウム塩
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
別名:
(S)-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-2-チアゾリン-4-カルボン酸 ナトリウム塩, 4,5-ジヒドロ-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-4-チアゾールカルボン酸 ナトリウム塩, ホタルルシフェリン ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mg
在庫fromUnited States
¥7,590
2 mg
在庫fromUnited States
¥17,600
5 mg
在庫fromUnited States
¥26,400
10 mg
在庫fromUnited States
¥49,900
50 mg
在庫fromUnited States
¥224,000
100 mg
在庫fromUnited States
¥409,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H7N2NaO3S2
CAS番号:
分子量:
302.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥7,590
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
D-ルシフェリン ナトリウム塩, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
D-ルシフェリンは、主に生物発光生命体で産生されます。本化合物は、血液精巣関門、血液脳関門、および血液胎盤関門を容易に通過して循環します。この低分子は、光と酸素に感受性を示します。また、D-ルシフェリンは粉末状態では湿度にも感受性を示します。
Application
D-ルシフェリンナトリウム塩は、ルシフェリン−ルシフェラーゼ化学発光法で基質として使用され、ATP濃度を測定します。
ホタルルシフェラーゼの基質であり、Kmは約2 μMです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
L6152L950450227
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)