Merck
L9420
Sigma-Aldrich
ルシフェラーゼ Photinus pyralis(ホタル)由来
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥10×1010 units/mg protein
別名:
ルシフェラーゼ, ホタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous solution
比活性
≥10×1010 units/mg protein
分子量
62 kDa
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ホタルルシフェラーゼはルシフェリンとATPの反応を触媒し、黄緑色の光を生成します。この酵素は分子量が62 kDaで、パーオキシソームで発現します。ルシフェラーゼは、たんぱく質と麻酔薬の相互作用を研究するためのモデルと考えられています。ホタルルシフェラーゼは、細胞生物学および分子生物学における遺伝子機能のレポーターとして、およびATPの定量化に非常に有用です。
アプリケーション
Photinus pyralis(ホタル)由来のルシフェラーゼは、カリキン非感受性2(KAI2)経路を活性化できる化学シグナルを決定する研究の一環として、発光シグナルを測定するための溶解液の成分として使用されています。
単位の定義
1つのルシフェラーゼ酵素ユニットは、GloMax 20/20ルミノメーターを使用して40 pmolのATPとトリスグリシン緩衝液中pH 7.6の15 nmolのルシフェリンを含む100 μLのアッセイ混合液で測定し、20~25°Cで10秒間にわたって1つの相対光ユニット(RLU)を生成します。
ユニット定義変換因子:PPO/POPOPカクテルで14Cの0.02 μCiに相当するピーク高さを使用する従来のライトユニットごとに、約9000の相対ライトユニット(RLU)があります。
物理的形状
25 mMトリス酢酸、pH 7.8、1 mM EDTA、1 mM DTT、0.2 M硫酸アンモニウム、15%グリセロール、30%エチレングリコールの溶液として供給
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F
引火点(℃)
111 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L9420-BULK:
L9420-1MG:4548173926193
L9420-5X1MG:
L9420-VAR:
L9420-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reporter gene-facilitated detection of compounds in Arabidopsis leaf extracts that activate the Karrikin signaling pathway.
Sun Y K, et al.
Frontiers in Plant Science, 7, 1799-1799 (2016)
Crystal structure of firefly luciferase throws light on a superfamily of adenylate-forming enzymes.
Conti E, et al.
Structure, 4(3), 287-298 (1996)
Isabella Nymann Westensee et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(24), e2007959-e2007959 (2021-05-11)
Artificial cells (ACs) aim to mimic selected structural and functional features of mammalian cells. In this context, energy generation is an important challenge to be addressed when self-sustained systems are desired. Here, mitochondria isolated from HepG2 cells are employed as
Tanushree Dangi et al.
Cell reports, 42(3), 112167-112167 (2023-03-02)
mRNA vaccines are effective in preventing severe COVID-19, but breakthrough infections, emerging variants, and waning immunity warrant the use of boosters. Although mRNA boosters are being implemented, the extent to which pre-existing immunity influences the efficacy of boosters remains unclear.
Griffiths A J F, et al.
An Introduction to Genetic Analysis. (2000)
資料
バイオルミネッセンス・イメージング(BLI)システムは、生体組織における細胞増殖、シグナル伝達経路の活性、タンパク質間相互作用の高感度かつ非侵襲的なモニタリングを可能にします。
近赤外生物発光を利用可能にし、中性pHの緩衝液へ高い溶解性を示す「seMpai」についてご紹介します。
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
すべて表示