Merck
SRE0045
Sigma-Aldrich
ルシフェラーゼ Photinus pyralis(ホタル)由来
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥10×1010 units/mg protein
別名:
ルシフェラーゼ, ホタル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥25,500
2 MG
¥48,800
10 MG
¥128,000
¥25,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥25,500
2 MG
¥48,800
10 MG
¥128,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥25,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥10×1010 units/mg protein
分子量
62 kDa
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
分子生物学と細胞生物学、特にATPの効率的な検出および定量のため、ならびに遺伝子機能のレポーターとして、ホタルルシフェラーゼが使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ホタルルシフェラーゼは、発光を触媒する62 kDaのタンパク質です。本酵素は、2段階のプロセスで発光させるために、ATP、分子状酸素および複素環化合物であるホタルルシフェリンを必要とします。発光反応はルシフェリン活性化(そのカルボキシレート基のアデニル化)により開始され、分子状酸素の存在下で進行して黄緑色光の光子を生成します。
単位の定義
ルシフェラーゼの1酵素単位は、20~25°Cで10秒間に1相対光単位(RLU)が生成し、これはGloMax 20/20照度計(ルミノメーター)を使用してTris-グリシン緩衝液(pH 7.6)中に40 pmolのATPと15 nmolのルシフェリンを含有する100 μLのアッセイ混合液中で測定されます。
単位定義換算係数:従来の1光単位あたり、約9000の相対光単位(RLU)があります。これには、PPO/POPOP混合物中の14Cの0.02 μCiに相当するピーク高さが用いられます。
物理的形状
HEPES(pH 7.5)、NaCl、MgCl2、EDTA、DTTおよび炭水化物安定剤を含有する凍結乾燥粉末として提供されます。
この製品は、E. coli(大腸菌)のluc遺伝子発現で産生されたPhotinus pyralis(アメリカホタル)の組換えルシフェラーゼ(62 kDa)です。
調製ノート
最大の溶解度を得るためには、カウンターイオンを含む1 M Tris緩衝液などpH 7~8の高い塩濃度で酵素を復元調製することが重要です。酵素は、最大5 mgタンパク質/mLの濃度で調製することができます。ボルテックスや攪拌はしないでください。
復元調製後、酵素溶液は4~8°Cで最大2日間維持するか、ワーキングアリコートにして-20°Cで少なくとも1ヵ月間凍結できます。凍結融解を繰り返すことはお勧めしません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRE0045-2MG-PW:
SRE0045-1MG-PW:
SRE0045-VAR:
SRE0045-1MG:
SRE0045-BULK:
SRE0045-10MG-PW:
SRE0045-10MG:
SRE0045-2MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Maura Greiser et al.
eLife, 12 (2023-06-05)
Mitochondrial ATP production in ventricular cardiomyocytes must be continually adjusted to rapidly replenish the ATP consumed by the working heart. Two systems are known to be critical in this regulation: mitochondrial matrix Ca2+ ([Ca2+]m) and blood flow that is tuned
Julia Adelöf et al.
Aging cell, 20(4), e13336-e13336 (2021-03-16)
With age, protein damage accumulates and increases the risk of age-related diseases. The proteasome activator PA28αβ is involved in protein damage clearance during early embryogenesis and has demonstrated protective effects against proteinopathy. We have recently discovered that adult female mice
Aleksey Yevtodiyenko et al.
Nature communications, 12(1), 2680-2680 (2021-05-13)
Bioluminescent imaging (BLI) is one of the most powerful and widely used preclinical imaging modalities. However, the current technology relies on the use of transgenic luciferase-expressing cells and animals and therefore can only be applied to a limited number of
Kanika Narula et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 103(2), 561-583 (2020-03-15)
Pathogen-/microbe-associated molecular patterns (PAMPs/MAMPs) initiate complex defense responses by reorganizing the biomolecular dynamics of the host cellular machinery. The extracellular matrix (ECM) acts as a physical scaffold that prevents recognition and entry of phytopathogens, while guard cells perceive and integrate
S R Ford et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 7(3), 185-193 (1992-07-01)
Commercially available crystalline native and recombinant firefly luciferases were compared. The two types of luciferase had indistinguishable responses to variation in ATP and luciferin concentrations and to omission of reaction components. The time courses of light production, the responses to
資料
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.