Our lab has not validated this product for in vivo application.
L9504
D-ルシフェリン
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
別名:
(S)-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-2-チアゾリン-4-カルボン酸, 4,5-ジヒドロ-2-(6-ヒドロキシ-2-ベンゾチアゾリル)-4-チアゾールカルボン酸, ホタルルシフェリン
サイズを選択してください
¥8,540
単価¥12,200割引30%出荷予定日2025年3月30日
サイズを選択してください
About This Item
¥8,540
単価¥12,200割引30%出荷予定日2025年3月30日
おすすめの製品
製品名
D-ルシフェリン, synthetic
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
蛍光検出
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI Key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9504-1MG:
L9504-50MG:
L9504-10MG:
L9504-BULK:
L9504-100MG:
L9504PROC:
L9504-VAR:
L9504-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
バイオルミネッセンス・イメージング(BLI)システムは、生体組織における細胞増殖、シグナル伝達経路の活性、タンパク質間相互作用の高感度かつ非侵襲的なモニタリングを可能にします。
近赤外生物発光を利用可能にし、中性pHの緩衝液へ高い溶解性を示す「seMpai」についてご紹介します。
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ