Merck
H9268
Sigma-Aldrich
臭化ヘキサジメトリン
≥94% (titration)
別名:
1,5-ジメチル-1,5-ジアザウンデカメチレンポリメトブロミド, ポリブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106502
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥94% (titration)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
InChI Key
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサジメトリンブロミド(臭化ヘキサジメトリン)は、ヘパリンアンタゴニストとして働く四級アンモニウム化合物です。これは、低分子量のDNAの形質転換にも関与しています。
アプリケーション
ヘキサジメトリンブロミド(臭化ヘキサジメトリン)を用いて哺乳動物細胞にDNAをトランスフェクトできます。これを使用して、リポフェクショントランスフェクションの効率を高めることができます。
ヘキサジメトリンブロミド(臭化ヘキサジメトリン)は、細胞内のレンチウイルス感染に使用されています。これは、レトロウイルス上清による細胞の感染に使用されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9268-10G:
H9268-50G:
H9268-100G:
H9268-BULK:
H9268-VAR:
H9268-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Redei GP
Encyclopedia of Genetics, Genomics, Proteomics, and Informatics (2008)
Blood (2013)
UCHL1 Is a Putative Tumor Suppressor in Ovarian Cancer Cells and Contributes to Cisplatin Resistance.
Jin C et al.
Journal of Cancer, 4, 662-662 (2013)
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling.
Hochman E et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281, 33860-33860 (2006)
Gaetana Restivo et al.
Nature communications, 8(1), 1988-1988 (2017-12-08)
Cutaneous melanoma represents the most fatal skin cancer due to its high metastatic capacity. According to the "phenotype switching" model, the aggressive nature of melanoma cells results from their intrinsic potential to dynamically switch from a high-proliferative/low-invasive to a low-proliferative/high-invasive
資料
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
すべて表示
プロトコル
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.