Merck
08168
Supelco
Timestrip Plus 8°C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
詳細
Irreversible, single use
品質
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
room temperature (at 20-80% humidity)
パラメーター
8 h run-out window (calibrated at +10°C)
サイズ
40 mm × 19 mm
詳細
Timestrip® Plusインジケーターは、表示されたしきい値温度以上の経過時間を簡単かつ迅速に記録します。これらは、製品や機器に貼り付ける、または同梱することができる小型の粘着ラベルです。
詳細につきましては、Timestrip Web Portalをご覧ください。
アプリケーション
上部の手動起動ボタン。正常に作動すると「ON」ウィンドウが青色に変わります。しきい値温度を超えると、表示ウィンドウに青色が表示されます。しきい値温度を超えた累積時間は、経過時間を示す数値に沿って青色に染まるのでわかります。
包装
08168-10EA: 1袋10個入り
08168-100EA:1袋100個入り
08168-500EA:1袋500個入り
構成
無毒の高分子多層組立品および着色する液体薬品を封入したアルミニウム-プラスチックラミネート
規格
  • しきい値温度:8°C/46°F
  • 使用法:+10°Cの定温温度環境に較正
  • 時間精度:定温条件下で±15%の精度
法的情報
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited
関連製品
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.