Merck
P4380
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
powder
別名:
サルミン, サルミン サケ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥45,900
100 G
¥136,000
¥45,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥45,900
100 G
¥136,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥45,900
Check Cart for Availability
製品名
プロタミン 硫酸塩 サケ由来, Grade II
由来生物
fish (salmon)
品質水準
タイプ
Grade II
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリカチオン性の正に帯電したタンパク質である硫酸プロタミン(PS)は、[1]ほとんどがポリ(l-アルギニン)で構成されています。[2]サケの精子タンパク質から得られます。[1]
アプリケーション
サケから得られたプロタミン硫酸塩は、プロタミンシリカナノコンポジット(複合材料)の生成に使用されています。[3]
タンパク質サンプルからのDNA除去やDNA結合タンパク質の精製に使用できます。レトロウイルス介在性の遺伝子移入を行う際に、ポリブレンの代替として使用することができます。
固体脂質ナノ粒子(SLN)型のプロタミンの場合、比較可能なSLN型のエステルクワット-1に比べ、プラスミドDNAのトランスフェクション効率が高くなり、細胞毒性は低くなります。
固体脂質ナノ粒子(SLN)型のプロタミンの場合、比較可能なSLN型のエステルクワット-1に比べ、プラスミドDNAのトランスフェクション効率が高くなり、細胞毒性は低くなります。
生物化学的/生理学的作用
硫酸プロタミンは、ヘパリンの抗凝固特性を逆転させることを目的として心血管外科手技で非常に好まれます。[4]生分解性があるため、生物医学やバイオテクノロジーの用途に使用されます。[2]
硫酸プロタミンは、小型のカチオン性タンパク質で、DNAと結合して沈殿させます。ヘパリンの抗凝固活性を中和します。リポタンパク質リパ-ゼを阻害します。
品質
不溶性成分およびヒストンを含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4380-100G:
P4380-BULK:
2540124:
P4380-VAR:
P4380-25G:
P4380-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jacob F Warner et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1128, 211-221 (2014-02-26)
The Hedgehog pathway has been shown to be an important developmental signaling pathway in many organisms (Ingham and McMahon. Genes Dev 15:3059-3087, 2001). Recently that work has been extended to developing echinoderm embryos (Walton et al. Dev Biol 331(1):26-37, 2009).
Protamine-templated biomimetic hybrid capsules: efficient and stable carrier for enzyme encapsulation
Zhang Y, et al.
Chemistry of Materials, 20(3), 1041-1048 (2007)
Blood Component and Pharmacologic Therapy for Hemostatic Disorders
Consultative Hemostasis and Thrombosis, 540-572 (2019)
Implications of protein-and Peptide-based nanoparticles as potential vehicles for anticancer drugs
Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 98, 169-221 (2015)
Chitkala Satyanarayana et al.
BMC cancer, 4, 26-26 (2004-06-23)
We determined the effect of andrographolide and one of its novel semi-synthetic analog, DRF 3188, on the cell cycle of MCF 7 breast cancer cells. The effect of the compounds on cell cycle was determined using FACS and western blot