Merck
P9620
Sigma-Aldrich
ピューロマイシン 二塩酸塩
Ready Made Solution, from Streptomyces alboniger, 10 mg/mL in H2O, suitable for cell culture
別名:
3′-(L-α-Amino-p-methoxyhydrocinnamamido)-3′-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥28,200
¥28,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥28,200
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281906
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥28,200
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Streptomyces alboniger
品質水準
タイプ
for cell culture
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
solution
保管条件
(Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place. )
濃度
10 mg/mL in H2O
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
colorless to yellow
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
InChI Key
MKSVFGKWZLUTTO-FZFAUISWSA-N
詳細
ピューロマイシンは、クロマイシンまたは塩酸スタイロマイシンとも呼ばれ、アミノヌクレアーゼ抗生物質でありかつタンパク質合成阻害剤です。土壌放線菌Streptomyces albonigerによって一連の酵素反応を通じて産生されます。ピューロマイシンは原核細胞と真核細胞の両方に対して有効で、RNAの機能に干渉することにより作用し、タンパク質合成を阻害します。アミノペプチダーゼおよびエンケファリナーゼの阻害剤としても機能します。細菌、原生動物、藻類、および哺乳類細胞の増殖はピューロマイシンによってすぐに停止しますが、pac遺伝子を有する細胞は耐性を示します。pac遺伝子の遺伝子産物はピューロマイシン-N-アセチル-トランスフェラーゼであり、これは、アセチル化によってピューロマイシンを不活性化します。
ピューロマイシンの構造はtRNAのアミノ酸が結合している末端と似ているため、タンパク質合成中にリボソームに入り、新生ポリペプチド鎖に結合して、鎖の伸長を停止させることができます。細胞培養で広く使用されているピューロマイシンは、ピューロマイシンに対する耐性を付与する遺伝子で形質転換された細胞の選択剤となります。
アプリケーション
ピューロマイシンは、Streptomyces alboniger(放線菌)由来のアミノヌクレオシド系抗生物質です。 これにより、耐性遺伝子ピューロマイシンN-アセチルトランスフェラーゼ(PAC)を含む細胞の選択が可能になります。 ウサギモデルを用いて、投与後の血管平滑筋細胞生存率の研究に使用されています[1]。 ピューロマイシンは、体細胞クローニングおよび胚移植の後に、増強型緑色蛍光タンパク質(EGFP)トランスジェニック仔ブタを得るために使用されます[2]
生物化学的/生理学的作用
作用機序:ピューロマイシンは、アミノアシル-tRNの3'-末端の類似体として機能し、鎖伸長停止を引き起こすことによりタンパク質合成を阻害します。ピューロマイシンは、ジペプチジルペプチダーゼII(セリンペプチダーゼ)および細胞質アラニルアミノペプチダーゼの可逆的阻害剤としても働きます。
耐性のモード:ピューロマイシンアセチルトランスフェラーゼは、効果的な耐性遺伝子です。
抗菌スペクトル:この製品は、グラム陽性菌に対しては活性があり、抗酸菌に対してはより活性が低く、グラム陰性菌に対してはさらに活性が弱くなります。 ピューロマイシンは、原生動物、藻類、哺乳類細胞の増殖を防ぐことができ、迅速に作用して2日以内に99%の細胞を死滅させます。
特徴および利点
  • 複数の研究用途に適した高品質の抗生物質
  • 抗生物質でありかつタンパク質合成阻害剤
  • 原核細胞および真核細胞に対して有効
  • RNAの機能に干渉することでタンパク質合成を阻害
  • 細胞生物学研究における選択剤として一般的に使用
調製ノート
この製品は、水中10 mg/mLに濃縮されています。pac耐性遺伝子のトランスフェクション後の細胞増殖停止と細胞の選択についてHeLa細胞で検査されています。
その他情報
メルクの一連のバイオケミカル製品に関する追加情報につきましては、こちらのフォームに記入してください。
容器は密封し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P9620-BULK:
P9620-10ML:
P9620-10ML-PW:
P9620-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Eyckerman et al.
Nature cell biology, 3(12), 1114-1119 (2002-01-10)
Ligand-induced clustering of type I cytokine receptor subunits leads to trans-phosphorylation and activation of associated cytosolic janus kinases (JAKs). In turn, JAKs phosphorylate tyrosine residues in the receptor tails, leading to recruitment and activation of signalling molecules. Among these, signal
Ming Lee Lin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(8), 3029-3034 (2008-02-15)
Cross-presentation as a fundamental pathway of activating CD8(+) T cells has been well established. So far the application of this concept in vivo is limited, and the mechanisms that specialize CD8(+) dendritic cells (DCs) for this task are not fully
Satoshi Watanabe et al.
Biology of reproduction, 72(2), 309-315 (2004-09-24)
Puromycin N-acetyl transferase gene (pac), of which the gene product catalyzes antibiotic puromycin (an effective inhibitor of protein synthesis), has been widely used as a dominant selection marker in embryonic stem (ES) cell-mediated transgenesis. The present study is the first
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 325(3), 824-832 (2008-03-07)
Recent evidence indicates that the protein synthesis inhibitor cycloheximide triggers selective macrophage death in rabbit atheroma-like lesions without affecting smooth muscle cells (SMCs) or the endothelium, thereby favoring a stable plaque phenotype. In this study, we report that puromycin, a
Kazutoshi Takahashi et al.
Cell, 126(4), 663-676 (2006-08-15)
Differentiated cells can be reprogrammed to an embryonic-like state by transfer of nuclear contents into oocytes or by fusion with embryonic stem (ES) cells. Little is known about factors that induce this reprogramming. Here, we demonstrate induction of pluripotent stem
資料
Small interfering RNAs (siRNAs) are powerful tools for gene expression knockdown, widely used in molecular biology.
The introduction of small interfering RNAs (siRNAs) into cultured cells provides a fast and efficient means of knocking down gene expression and has allowed siRNAs to quickly become a ubiquitous tool in molecular biology.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
すべて表示
プロトコル
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf