Merck
SHP001
Sigma-Aldrich
MISSION® レンチウイルスパッケージミックス
Production of replication incompetent viral particles
別名:
Lentiviral Packaging, Lentiviral Packaging Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
保管温度
−20°C
詳細
MISSION® shRNA製品ラインは、このレンチウイルスパッケージングミックスと組み合わせて使用できる、注釈付きマウスおよびヒト遺伝子に対するトランスファーベクターベースのRNAiライブラリを中核としています。このパッケージングシステムでは、VSV-Gによる疑似タイピングにより、ウイルスに関連するウイルス指向性が広がります。したがって、これらのレンチウイルス粒子は、目的の導入配列を初代細胞および非分裂細胞を含むいろいろな細胞種に効率的に送達することができます。
The MISSION®Lentiviral Packaging Mixは、重要なHIVパッケージング遺伝子と異種ウイルスエンベロープ遺伝子を発現する2つのプラスミドを最適化した製剤です。
レンチウイルス粒子は、3つの主要な構成要素から生成されます:
  • パッケージングベクター。これは、ビリオン構造タンパク質およびパッケージング機能を生成するのに必要とされる最小セットのレンチウイルス遺伝子を含みます。
  • 水疱性口内炎ウイルスGタンパク質エンベロープベクター。これは、シュードタイピングのための異種エンベロープをもたらします。
  • shRNAトランスファーベクター。これには、目的の配列、ならびにRNAの産生およびパッケージングに必要なシス作用配列が含まれています。
Lentiviral Packaging Mixには最初の2つの構成要素が含まれています;これは、下流の形質導入用途に使用される高力価の擬似型レンチウイルス粒子を作製するために、適合するレンチウイルストランスファーベクターとともに同時トランスフェクトされるようにデザインされています。
アプリケーション
MISSION® Lentiviral Packaging Mix(レンチウイルスパッケージングミックス)は、ラージT抗原を発現するヒト胎児腎臓細胞293(293T細胞)に添加する前にプラスミドをインキュベートし、293T細胞にレンチウイルスを詰めるために使用されています。
その他情報
レンチウイルス粒子は、第三世代のパッケージングシステムを使用して産生されます。これは、生物学的安全性の向上につながる多くの機能を備えています。MISSION Lentiviral Packaging Mixを用いて産生された組換えレンチウイルスは、デザインされた安全性特性のために複製能力のあるウイルス粒子を産生することが示されていません。 このようなウイルス系を取り扱う前に、ユーザーは自分の施設のガイドラインを参照して観察する必要があります。
法的情報
本製品の使用には1つ以上ののライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧下さい。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SHP001-BULK:
SHP001-1.7ML:
SHP001:
SHP001-0.25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenwen Chien et al.
Journal of Cancer, 9(24), 4762-4773 (2018-12-28)
This study is an unbiased genomic screen to obtain functional targets for increased effectiveness of dasatinib in pancreatic cancer. Dasatinib, a multi-targeted tyrosine kinase inhibitor, is used in clinical trials for treatment of pancreatic cancer; however, intrinsic and acquired resistance
Helen He et al.
Journal of biomarkers, 2016, 1274603-1274603 (2016-06-02)
Objective. Use of tyramide signal amplification (TSA) to detect autophagy biomarkers in formalin fixed and paraffin embedded (FFPE) xenograft tissue. Materials and Methods. Autophagy marker regulation was studied in xenograft tissues using Amp HQ IHC and standard IHC methods. Results.
Heterogenous ribonucleoprotein A18 (hnRNP A18) promotes tumor growth by increasing protein translation of selected transcripts in cancer cells.
Chang ET
Oncotarget, 7(9), 10578-10593 (2016)
Vignesh Sundararajan et al.
Cancers, 12(5) (2020-05-07)
Over two decades of research on cancer-associated epithelial-mesenchymal transition (EMT) led us to ascertain the occurrence of transitional intermediate states (collectively referred to as the EMT spectrum). Among the molecular factors that drive EMT, SNAI1 plays an indispensable role in
GRHL2-miR-200-ZEB1 maintains the epithelial status of ovarian cancer through transcriptional regulation and histone modification.
Chung VY
Scientific Reports, 6 (2016)
資料
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
When shRNA is delivered using lentiviral vectors, the sequence encoding the shRNA is integrated into the genome and the knockdown effect is passed on to daughter cells, continuing gene silencing.
レンチウイルスベクターを使ってshRNAを導入すると、shRNAをコードする配列がゲノムに組み込まれます。ノックダウン効果が娘細胞に引き継がれるため、継続的な遺伝子サイレンシングが可能になります。
プロトコル
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix