Merck
P4020
Sigma-Aldrich
Protamine sulfate
amorphous powder
別名:
サルミン, サルミン サケ由来
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,900
5 G
¥15,500
10 G
¥35,600
25 G
¥71,200
100 G
¥237,000
¥8,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,900
5 G
¥15,500
10 G
¥35,600
25 G
¥71,200
100 G
¥237,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥8,900
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
製品名
プロタミン 硫酸塩 サケ由来, Grade X, amorphous powder
タイプ
Grade X
フォーム
amorphous powder
不純物
histone, free (Millon test)
white to off-white
溶解性
6 M HCl: 25 mg/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロタミンは、システインおよびアルギニンを多く含むタンパク質です。[1]多数のリン酸化部位を有します。[2]精子頭部に局在することが明らかになっています。[3]
アプリケーション
サケ由来のプロタミン硫酸塩は、次の用途で使用されています。
  • RSウイルス感染症に対するその作用の研究において、細胞を前処理するために。[4]
  • レンチウイルス産生に。[5]
  • 誘導体化してジアゼニウムジオレートNO供与体とするために。[6]
タンパク質サンプルからのDNA除去やDNA結合タンパク質の精製に使用できます。レトロウイルス介在性の遺伝子移入を行う際に、ポリブレンの代替として使用することができます。
固体脂質ナノ粒子(SLN)型のプロタミンの場合、比較可能なSLN型のエステルクワット-1に比べ、プラスミドDNAのトランスフェクション効率が高くなり、細胞毒性は低くなります。
固体脂質ナノ粒子(SLN)型のプロタミンの場合、比較可能なSLN型のエステルクワット-1に比べ、プラスミドDNAのトランスフェクション効率が高くなり、細胞毒性は低くなります。
生物化学的/生理学的作用
硫酸プロタミンは、小型のカチオン性タンパク質で、DNAと結合して沈殿させます。ヘパリンの抗凝固活性を中和します。リポタンパク質リパ-ゼを阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4020-1G:
P4020-100G:
P4020-VAR:
P4020-BULK:
P4020-25G:
P4020-10G:
P4020-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Diazeniumdiolation of protamine sulfate reverses mitogenic effects on smooth muscle cells and fibroblasts
Van Lith R, et al.
Free radical biology & medicine, 82, 13-21 (2015)
Iduronic acid-containing glycosaminoglycans on target cells are required for efficient respiratory syncytial virus infection
Hallak LK, et al.
Virology, 271(2), 264-275 (2000)
Steve N Bailey et al.
Nature methods, 3(2), 117-122 (2006-01-25)
Here we describe lentivirus-infected cell microarrays for the high-throughput screening of gene function in mammalian cells. To create these arrays, we cultured mammalian cells on glass slides 'printed' with lentiviruses pseudotyped as vesicular stomatitis virus glycoprotein, which encode short hairpin
Microarrays of lentiviruses for gene function screens in immortalized and primary cells
Bailey SN, et al.
Nature Methods, 3(2), 117-117 (2006)
The design and evaluation of heparin-binding foldamers.
Sungwook Choi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(41), 6685-6689 (2005-08-12)
質問
1–2/2 質問  
  1. Are there other solvents besides 6M HCl to bring protamine sulfate salt into solution?
    1 回答
    1. This product is also soluble in water at 10mg/ml. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/195/258/p4020pis.pdf
      役に立ちましたか?
  2. Bonjour, Pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un polypeptide et de combien d'unité de monomère est il formé ? Pourriez vous m'envoyer la représentation de la molécule ? merci
    1 回答
    1. Unfortunately, structural studies on for this product have not been performed. However, regarding structure characterization and molecular representation of protamine from salmon, the following publication may be of interest for reference.
      J Biol Chem. 1959 Sep:234:2314-6.
      Physical and chemical properties of protamine from the sperm of salmon (Oncorhynchus tschawytscha). II. Anion binding characteristics
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13807973/