スキップする
E2250
エラグ酸
≥95% (HPLC), powder, from tree bark
別名:
4,4′,5,5′,6,6′-ヘキサヒドロキシジフェン酸 2,6,2′,6′-ジラクトン, Benzoaric acid, アリザリンイエロー, エラグ酸, エラゴスタシン, ラギスターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥42,600
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥155,000
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥228,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H6O8
CAS番号:
分子量:
302.19
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-508-3
Beilstein/REAXYS Number:
47549
MDL number:
¥42,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
tree bark
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
shelf life
5 yr
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI key
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
エラグ酸は、多くの果物や野菜に二次植物代謝物として天然に存在するフェノール酸です。緑茶、ザクロ、イチゴ、ブラックベリー、ラズベリー、およびウォールナッツによくみられます。[1]
Application
エラグ酸は、以下の用途に使用されています:
  • Lactobacillus plantarumCECT 748Tによる食事性フェノール酸の代謝を検討するため
  • Lactobacillus plantarumタンナーゼの高産生の潜在的基質として[2]
  • イラクサのフェノール化合物および抗酸化活性を検討するための試験における標準物質として[3]
  • 食事性エラグ酸と脂質生成のエピジェネティックな調節の間の関連を検討するため[4]
Biochem/physiol Actions
一般的に存在する植物ポリフェノールであり、グルタチオンS-トランスフェラーゼの阻害剤です。血漿中の因子XIIaの定量に使用されます。血液凝固における活性化に関与します。
エラグ酸は、低比重リポタンパク質の酸化に対する阻害作用を有することで抗酸化活性を示すことが明らかにされています。これにより、ヒトに対し心臓保護効果を示します。また、抗発がん、抗線維化、抗プラスモジウム、アポトーシス、および化学保護活性も示します。[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
14668PHL8965391904
エラグ酸 ≥95% (HPLC), powder, from tree bark
Sigma-Aldrich
E2250
エラグ酸
エラグ酸 analytical standard
Supelco
14668
エラグ酸
エラグ酸 phyproof® Reference Substance
PHL89653
エラグ酸
biological source
tree bark
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under エラグ酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. as per your data ellagic acid solubility is 10mg/mL in 1M NaOH, but is it stable in this diluent??
    1 回答
    1. The stability of this product in solution is not determined.
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6645270/