Merck
SHC003V
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particles
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
別名:
MISSION®, MISSION® TurboGFP対照形質導入粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
このコンストラクトは、目的細胞への形質導入の成否をモニタリングする緑色蛍光タンパク質マーカーを提供することにより、実験計画および結果の解釈に役立ちます。
TurboGFP は、カイアシ類 Pontellina plumata からクローン化された緑色蛍光タンパク質 copGFP の改良型です。TurboGFP 形質導入粒子は、配列が検証されたレンチウイルスプラスミド pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP(SHC003)から生成されます。形質導入効率をモニタリングするポジティブコントロールです。
適合するパッケージングプラスミドとコトランスフェクトすることにより、パッケージング細胞(HEK293T)中において自己不活性化した複製能力のないウイルス粒子を生成することができます。さらに、コントロール形質導入粒子は、水疱性口内炎ウイルス(VSV-G)のエンベロープ G 糖タンパク質で偽型化されており、様々な哺乳類細胞の形質導入が可能です。106 TU/mL(p24 力価測定による)レンチウイルス粒子 200 μL は、凍結ストックとして提供されます。
アプリケーション
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particlesは、2D培養用のHCT116(ヒト大腸癌)細胞株の形質導入および3Dスフェロイドの形成に使用されています。また、形質導入による蛍光細胞株生成に使用されています。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC003V-PW:
SHC003VN:
SHC003V:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruoxiang Wang et al.
The Prostate, 80(3), 274-283 (2019-12-18)
We previously determined that cancer-stromal interaction was a direct route to tumor cell heterogeneity progression, since cancer-stromal cell fusion in coculture resulted in the creation of heterogeneous clones of fusion hybrid progeny. In this report, we modified the cancer-stromal coculture
A high-content image-based method for quantitatively studying context-dependent cell population dynamics.
Garvey CM
Scientific Reports, 6, 29752-29752 (2016)
Esperanza Martín-Sánchez et al.
PloS one, 9(11), e112148-e112148 (2014-11-12)
Currently, there is no efficient therapy for patients with peripheral T cell lymphoma (PTCL). The Proviral Integration site of Moloney murine leukemia virus (PIM) kinases are important mediators of cell survival. We aimed to determine the therapeutic value of PIM
Two-Photon Microscopy Analysis of Gold Nanoparticle Uptake in 3D Cell Spheroids.
Rane TD and Armani AM
PLoS ONE, 11(12) (2016)
Chi-Li Chiu et al.
Scientific reports, 6, 22435-22435 (2016-03-05)
The androgen receptor (AR) pathway plays a central role in prostate cancer (PCa) growth and progression and is a validated therapeutic target. In response to ligand binding AR translocates to the nucleus, though the molecular mechanism is not well understood.
資料
An experiment to directly compare three methods of lentiviral transduction of Jurkat cells was conducted in order to determine the method that yields the greatest transduction efficiency.
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
プロトコル
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
安定で長期的な遺伝子サイレンシングおよび表現型の変化を達成するための、MISSION shRNAレンチウイルス粒子の形質導入(トランスダクション)の詳細な手順