Merck
H6512
Sigma-Aldrich
ヘパリナーゼII from Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
別名:
ヘパリンリアーゼII
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 UNITS
¥44,100
25 UNITS
¥95,600
100 UNITS
¥381,000
¥44,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 UNITS
¥44,100
25 UNITS
¥95,600
100 UNITS
¥381,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥44,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bacterial (Flavobacterium heparinum)
品質水準
結合体
conjugate (Glucosaminoglycan)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
分子量
84.1 kDa
保管温度
−20°C
詳細
ヘパリナーゼIIは、Flavobacterium heparinum(別名 Pedobacter heparinus1)の3つの主なヘパリン分解酵素の1つです。多糖リアーゼファミリーPL21に属しています。
アプリケーション
Flavobacterium heparinum 由来のヘパリナーゼIIは、次のように使用されています:
  • エクソーム単離でのヘパリン硫酸の消化のため
  • 脊索細胞用馴化培地(NCCM)中のグリコサミノグリカン類の含有量を調べるためのNCCM中のヘパリン硫酸の消化のため
  • 細胞表面のグリカンプロセシングにおける消化バッファーの成分として
  • 293ͰT/ACE2 細胞表面上のヘパリン硫酸を除去し、偽ウイルスの感染性に対するヒストンの影響を調べるためのヘパリンリアーゼ(HSase)ミックスの成分として
生物化学的/生理学的作用
ヘパリナーゼIIは、ヘキソサミンとウロン酸残基(グルクロン酸とイズロン酸の両方)との間のα (1-4) 結合でヘパラン硫酸を切断し、それよりも少ないレベルでヘパリンも切断し(相対活性は約2:1)、主に二糖が得られます。ヘパリナーゼIIは、3種類のヘパリナーゼのうち最も広い基質特異性を持ちます。ヘパリナーゼ酵素は、基質の複雑な構造を解読する役に立ちます。ヘパリンは、PCRとRNAの逆転写においてDNAの転写を妨げます。ヘパリナーゼIIは、ゲノムDNAのダウンストリーム解析のためにヘパリンを除去するために使用されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.0、25°C、1時間で、0.1 μmolの不飽和ウロン酸を生成する酵素量です。1国際単位(I.U.)は約 600 SIGMAユニットに相当します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H6512-25UN:
H6512PROC:
H6512-10UN:
H6512-100UN-PW:
H6512-VAR:
H6512-PH:
H6512-10UN-PW:
H6512-BULK:
H6512-25UN-PW:
H6512-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David Shaya et al.
The Journal of biological chemistry, 285(26), 20051-20061 (2010-04-21)
Heparinase II (HepII) is an 85-kDa dimeric enzyme that depolymerizes both heparin and heparan sulfate glycosaminoglycans through a beta-elimination mechanism. Recently, we determined the crystal structure of HepII from Pedobacter heparinus (previously known as Flavobacterium heparinum) in complex with a
Devina Purmessur et al.
The spine journal : official journal of the North American Spine Society, 15(5), 1060-1069 (2015-02-11)
Painful human intervertebral discs (IVDs) exhibit nerve growth deep into the IVD. Current treatments for discogenic back pain do not address the underlying mechanisms propagating pain and are often highly invasive or only offer temporary symptom relief. The notochord produces
McLean, M.W., et al.
Proc. 8th Int. Symp. Glycoconjugates, 1, 73-73 (1985)
PCR-sequence-specific primer typing of HLA class I and class II alleles.
Mike Bunce
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 210, 143-171 (2002-11-05)
R S Heyderman et al.
Methods in molecular medicine, 67, 649-661 (2001-01-01)
The vascular endothelium forms an essential barrier against invasion by Neisseria meningitidis from the nasopharynx into the circulation and against meningococcal invasion from the bloodstream into the brain. In previous chapters, there has therefore been considerable emphasis on techniques designed
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
質問
  1. I purchased this product and attempted to dissolve it, but I couldn't find the composition of the storage buffer. Could you please provide the buffer composition?
    1 回答
    1. The specific formulation of this product is considered proprietary. However, this enzyme is lyophilized from a Phosphate Buffer solution containing Bovine Serum Albumin as a stabilizer.