Merck
E2039
Sigma-Aldrich
コンドロイチナーゼAC from Flavobacterium heparinum
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
別名:
コンドロイチンACリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 UNITS
¥110,000
¥110,000
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 UNITS
¥110,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥110,000
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
結合体
(Glucosaminoglycan)
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized solid
比活性
≥200 units/mg protein
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フラボバクテリウム・ヘパリナム(Flavobacterium heparinum)由来のコンドロイチナーゼACは、ヘキソサミンとグルクロン酸残基の間に(1-4)結合を有する硫酸化および非硫酸化多糖鎖を脱離機構によって切断する酵素です。 得られたオリゴ糖生成物は、主に不飽和ウロン酸を有する二糖類です。 コンドロイチナーゼACは、コンドロイチン硫酸AとCを特異的に分解しますが、コンドロイチン硫酸B(デルマタン硫酸)は分解しません。
HPLC分析に先立って、コンドロイチン硫酸の加水分解に使用する干渉性β-グルクロニダーゼとプロテアーゼ活性を除去するために高度に精製されています。 [1]
コンドロイチナーゼACは、栄養補助食品などの商品試料に含まれる硫酸コンドロイチンの分析に応用されています。
単位の定義
1単位は、pH 6.7、37°CでA232の変化として測定し、不飽和二糖類をコンドロイチン硫酸Aから1.0 μモル/分で遊離する酵素の量と定義します。反応生成物Δ-ジ-4S (コンドロイチン硫酸AおよびB) に対するεμΜは、Δ-ジ-6S (コンドロイチン硫酸C) に対して5.1と5.5です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
E2039-10UN-PW:
E2039-10UN:
E2039-VAR:
E2039-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E M Denholm et al.
European journal of pharmacology, 416(3), 213-221 (2001-04-06)
In the current study, two specific glycosaminoglycan lyases, chondroitinase AC and chondroitinase B, were utilized to examine the roles of chondroitin sulfates and dermatan sulfate in tumor metastasis and angiogenesis. Melanoma cells (SK-MEL) or endothelial cells were treated with either
Determination of Chondroitin Sulfate Content in Raw Materials and Dietary Supplements by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection After Enzymatic Hydrolysis: Single-Laboratory Validation
Ji, D., et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 90(3), 659-669 (2007)
K Pojasek et al.
Biochemical and biophysical research communications, 286(2), 343-351 (2001-08-14)
Glycosaminoglycans (GAGs) are a family of complex polysaccharides involved in a diversity of biological processes, ranging from cell signaling to blood coagulation. Chondroitin sulfate (CS) and dermatan sulfate (DS) comprise a biologically important subset of GAGs. Two of the important
Studies on the enzyme chondroitinase: product structure and ion effects.
H I NAKADA et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 94, 244-251 (1961-08-01)
Fernanda L Paganelli et al.
International journal of antimicrobial agents, 49(3), 355-363 (2017-02-12)
Enterococcus faecium is a multidrug-resistant (MDR) nosocomial pathogen causing significant morbidity in debilitated patients. New antimicrobials are needed to treat antibiotic-resistant E. faecium infections in hospitalised patients. E. faecium incorporates lipoteichoic acid (LTA) (1,3-polyglycerol-phosphate linked to glycolipid) in its cell
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.