Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
H3149
Sigma-Aldrich
ヘパリン ナトリウム塩 from porcine intestinal mucosa
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10000 UNITS
¥6,100
25000 UNITS
¥12,500
50000 UNITS
¥10,900
100000 UNITS
¥14,800
250000 UNITS
¥33,100
500000 UNITS
¥59,300
1000000 UNITS
¥95,900
¥6,100
単価¥8,660割引30%
在庫あり詳細
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0027
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10000 UNITS
¥6,100
25000 UNITS
¥12,500
50000 UNITS
¥10,900
100000 UNITS
¥14,800
250000 UNITS
¥33,100
500000 UNITS
¥59,300
1000000 UNITS
¥95,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
¥6,100
単価¥8,660割引30%
在庫あり詳細
診断薬メーカーは別のグレードの製品を使用してください。SRE0027
バルクの問い合わせ
由来生物
Porcine intestinal mucosa
品質水準
タイプ
Grade I-A
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
比活性
≥180 USP units/mg
テクニック
analytical sample preparation: suitable
cell culture | mammalian: suitable
beige
溶解性
H2O: 50 mg/mL
アプリケーション
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘパリンは、主に血液の凝固を遅らせる役割を持っています。凝固経路において、アンチトロンビンを介したプロテアーゼの不活化を促進します。[1]
ヘパリンナトリウムはグリコサミノグリカンファミリー由来の硫酸化多糖類であり、細胞培養、がん生物学、および創薬に関する研究において重要な役割を担います。タンパク質と細胞の相互作用に影響を及ぼすことから、分子および細胞プロセスの研究、腫瘍のモデル化、結合相互作用の研究に有用であり、細胞の生存をサポートするための細胞培養添加剤としても役立ちます。
アプリケーション
  • ブタ腸粘膜由来のヘパリンナトリウム塩は、ヒト血漿からのsLRP(可溶型循環低密度リポタンパク質受容体関連タンパク質-1)の精製に使用されています。[2]
  • ヒト臍静脈内皮細胞の培養のためのM199培地への添加剤として使用されています。[3]
  • 血液の分離における抗凝固剤として使用されています。[4]
特徴および利点
  • さまざまな研究用途に適した高純度化合物
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H3149-50KU:
H3149-10KU:
H3149-VAR-9:
H3149-BULK:
H3149-25KU:
H3149-250KU:
H3149-BULK-9:
H3149-100KU:
H3149-VAR:
H3149-500KU-9:
H3149-500KU:
H3149-1MU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Factor Xa and thrombin, but not factor VIIa, elicit specific cellular responses in dermal fibroblasts.
Bachli EB et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 1, 1935-1935 (2003)
Structure of the antithrombin-binding site in heparin.
Lindahl U et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 3198-3202 (1979)
Mohamed Abdouh et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 36(1), 113-113 (2017-09-01)
Horizontal transfer of malignant traits from the primary tumor to distant organs, through blood circulating factors, has recently become a thoroughly studied metastatic pathway to explain cancer dissemination. Recently, we reported that oncosuppressor gene-mutated human cells undergo malignant transformation when
Keisuke Yoshida et al.
Nature communications, 9(1), 3885-3885 (2018-09-27)
The majority of histones are replaced by protamines during spermatogenesis, but small amounts are retained in mammalian spermatozoa. Since nucleosomes in spermatozoa influence epigenetic inheritance, it is important to know how histones are distributed in the sperm genome. Conflicting data
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare AP et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24, 25-25 (2011)
質問
1–10/22 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. H3149-10KU heparin sodium salt is steril??
    1 回答
    1. The product is not sterile. Prepared solutions may be filter sterilized.
      役に立ちましたか?
  4. please, could you explain me if this H3149 is one of 'high molecolar weight heparin'? thanks
    1 回答
    1. This product is a cell culture tested porcine heparin with a molecular weight range of 15-19 kDa. This material is considered a "high molecular weight heparin." According to the literaure, low molecular weight heparins are those with a molecular wieght of less that 8000 Da. See the link below to review a publication that may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10141002/
      役に立ちましたか?
  5. Can this material be diluted to 10,000 U/mL and stored at 2C to 8C? Do you have stability data at this temperature for lower concentrations?
    1 回答
    1. Yes, this product remains biologically active in dilute solutions. Stock solutions prepared at 50 mg/mL in water are stable for up to 2 years at 2 - 8°C, when filter sterilized. According to literature, heparin diluted in physiological saline at a concentration of 10 to 100 units/mL is stable for at least 35 days when stored at 2 - 8°C. Please see the link below to review the datasheet for an identical product, H3393, which may be applied to this item
      H3393 Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/112/608/h3393pis.pdf
      役に立ちましたか?
  6. ​Is the heparin sodium salt (H3149, CAS 9041-08-1) unfractionated or fractionated? How does this classification relate to its molecular weight?"
    1 回答
    1. The heparin sodium salt (H3149, CAS 9041-08-1) is unfractionated. This classification is reflected in its molecular weight, which ranges approximately from 9,000 to 21,000, with the majority falling between 17,000-19,000. As confirmed by our product and as indicated in the USP monograph, our heparin is unfractionated. This differs from fractionated Heparin, also known as Low Molecular Weight Heparin, which has a much lower molecular weight. According to the DBR, 3rd ed., p. 342, the molecular weight of our heparin is approximately 16,000-17,000.
      役に立ちましたか?
  7. Can you recommend a suitable heparin product for mouse heart perfusion?
    1 回答
    1. Our available heparin products have not undergone specific testing for mouse heart perfusion. However, you may find H3149 of interest as it has been cited in the following publication for this intended application: "Isolation and Primary Culture of Mouse Aortic Endothelial Cells" published in J Vis Exp. 2016; (118): 52965 (PMID: 28060318).
      役に立ちましたか?
  8. Is it a different substance from heparan sulfate?
    1 回答
    1. Heparin is not equivalent to heparin sulfate. Please see the link below to describe the differences:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/what-is-heparin
      役に立ちましたか?
  9. Can I dissolve the heparin in filtered (0.22 um) nuclease free water at a concentration of 50mg/ml? Does it correspond to 5000 IU/ml? Then, I can use 15-30 IU/ ml of blood to avoid its coagulation, is it correct?
    1 回答
    1. As mentioned on the Product Detail Page, this product is soluble at 50 mg/mL in water. The actual activity is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. This value should be used in determining the activity of the prepared solution. The activity specification for this product is >/=180 USP units/mg. For example, assuming an activity value of 200 units/mg, a prepared solution of 50 mg/ml will have an activity of 5000 units/ml. Yes, typically, 15 - 30 units/ml is suitable for use as an anticoagulant.
      役に立ちましたか?
  10. Can we store the solution of Heparin sodium from intestinal mucosa of pig in RNase free water at -25 C?
    1 回答
    1. Solutions can be stored at 2-8 °C for up to 2 years, if sterile filtered through a 0.22 micron filter. The freeze/thaw process may cause degradation of the polysaccharide.
      役に立ちましたか?
1–10/22 質問  
レビュー
1–2/2 レビュー  
アクティブなフィルタ
  1. Seattle, WA
    • 1件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Heparain
    dissolves readily and freeze some aliquots for later use
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. Cambridge, UK
    • 3件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    FGF stability
    Potentiates FGF at 100ug/ml in neural stem cell cultures.
    Googleで翻訳する