Merck
H9267
Sigma-Aldrich
ヘパリン二糖I-S ナトリウム塩
sulfated heparin fragment
別名:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNS-6S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H15NO19S3Na4
CAS番号:
分子量:
665.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC(COS(O)(=O)=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO19S3.Na.H/c14-2-4(13-33(20,21)22)8(17)9(6(16)3-29-34(23,24)25)31-12-10(32-35(26,27)28)5(15)1-7(30-12)11(18)19;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-17H,3H2,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;
InChI Key
QNESCZPGLNWDJH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
各種ヘパリナ-ゼによるヘパリンとヘパラン硫酸の消化生成物
その他情報
下記のリストにおいて、ΔUA = 4-deoxy-L-スレオ-hex-4-エノピラノシルウロン酸、GlcN = D-グルコサミン、Ac = アセチル、NS, 2S, 6S, = N-スルホ, 2-硫酸、6-硫酸です。
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
調製ノート
ヘパリナ-ゼ I および IIの作用により生成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9267-1MG:
H9267-VAR:
H9267-BULK:
H9267-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yi Xue et al.
The Journal of biological chemistry, 286(34), 29748-29757 (2011-07-01)
Missense mutations in the amyloid precursor protein (APP) gene can cause familial Alzheimer disease. It is thought that APP and APP-like proteins (APLPs) may play a role in adhesion and signal transduction because their ectodomains interact with components of the
Julia P Steringer et al.
eLife, 6 (2017-07-20)
FGF2 is secreted from cells by an unconventional secretory pathway. This process is mediated by direct translocation across the plasma membrane. Here, we define the minimal molecular machinery required for FGF2 membrane translocation in a fully reconstituted inside-out vesicle system.
Hector Moreno et al.
PLoS neglected tropical diseases, 14(12), e0009004-e0009004 (2020-12-29)
A detailed understanding of the mechanisms underlying the capacity of a virus to break the species barrier is crucial for pathogen surveillance and control. New World (NW) mammarenaviruses constitute a diverse group of rodent-borne pathogens that includes several causative agents
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.