Merck
C2905
Sigma-Aldrich
コンドロイチナーゼABC Proteus vulgaris由来
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
別名:
コンドロイチンABCリアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 UNITS
¥18,000
5 UNITS
¥36,100
10 UNITS
¥80,800
¥18,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 UNITS
¥18,000
5 UNITS
¥36,100
10 UNITS
¥80,800
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥18,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
bacterial (Proteus vulgaris)
品質水準
結合体
(Glucosaminoglycan)
フォーム
lyophilized powder
比活性
0.3-3 units/mg solid
分子量
~120 kDa by gel filtration
組成
Protein, ~35% biuret
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
SigmaのコンドロイチナーゼABCは、O結合コンドロイチン硫酸様グルコサミノグリカン(CSGAG)分解するために使用されています。[1]この酵素は、哺乳動物系中に組換えバーシカン遺伝子を構築し発現させるときにプロテオグリカン中のグリコサミノグリカン鎖を分解するためにも使用されています。[2]さらに、プロテオグリカン複合体中のコンドロイチン硫酸の分解にも使用されています。[3]この酵素は、アグレカンからのグリカン鎖の除去に使用され、これによりアグレカンの軸索成長阻害作用が排除されます。[4]
生物化学的/生理学的作用
コンドロイチナーゼABCは、(1-4)-β-D-ヘキソサミニル結合および(1-3)-β-D-グルクロノシル(または(1-3)-α-L-イズロノシル)結合を含むポリサッカライドの排除的分解を触媒し、4-デオキシ-β-D-グルク-4-エンウロノシル基を含むジサッカライドを生成します。コンドロイチナーゼABCは、コンドロイチン4-硫酸、コンドロイチン6-硫酸およびデルンマタン硫酸に作用します。しかし、ヒアルロン酸に対する作用は緩徐です。分子量は約120 kDaで、同一ではない2つのサブユニットがあり、分子量はそれぞれ86 kDa、32 kDaです。コンドロイチン硫酸の最適pHは8.0、ヒアルロン酸の最適pHは6.8です。最適温度は37℃です。1 mM Zn2+はインヒビターとして作用しますが、0.05 Mアセテートはこの酵素の活性化因子です。
包装
容量はコンドロイチナ-ゼC活性に基づいています。
単位の定義
1単位は、pH 8.0、37℃で1分間あたり1.0 μモルの2-アセトアミド-2-デオキシ-3-O-(β-D-グルク-4-エン-ピラノシルウロン酸)-4-O-スルホ-D-ガラクトースおよび1.0 μモルの2-アセトアミド-2-デオキシ-3-O-(β-D-グルク-4-エン-ピラノシルウロン酸)-6-O-スルホ-D-ガラクトースの混合液を、サメ軟骨由来のコンドロイチン硫酸から遊離します。
物理的形状
凍結乾燥品(Trisバッファ-塩を含有)
調製ノート
0.01%ウシ血清アルブミン(BSA)水性溶液で溶解します。その後に、50 mMのトリス(pH 8.0)、60 mMの酢酸ナトリウムおよび0.02%のBSAを含むバッファーで希釈液を調製できます。溶液は新たに調製する必要があります。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2905-5UN-PW:
C2905-10UN-PW:
C2905-BULK:
C2905-2UN:
C2905-10UN:
C2905-2UN-PW:
C2905-5UN:
C2905-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolett Kanyo et al.
Scientific reports, 10(1), 22422-22422 (2021-01-01)
The glycocalyx is thought to perform a potent, but not yet defined function in cellular adhesion and signaling. Since 95% of cancer cells have altered glycocalyx structure, this role can be especially important in cancer development and metastasis. The glycocalyx
Chin Lik Tan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(17), 6289-6295 (2011-04-29)
Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are upregulated after CNS lesions, where they inhibit axon regeneration. In order for axon growth and regeneration to occur, surface integrin receptors must interact with surrounding extracellular matrix molecules. We have explored the hypothesis that CSPGs
Mafalda Resende et al.
International journal for parasitology, 39(11), 1195-1204 (2009-03-28)
Individuals living in areas with high Plasmodium falciparum transmission acquire immunity to malaria over time and adults have a markedly reduced risk of contracting severe disease. However, pregnant women constitute an important exception. Pregnancy-associated malaria is a major cause of
Y Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 273(33), 21342-21351 (1998-08-08)
Versican is a member of the large aggregating chondroitin sulfate proteoglycan family. We have expressed in NIH3T3 fibroblasts a recombinant versican mini-gene comprising the G1 and G3 domains and 15% of the CS domain. We observed that expression of the
A Kispert et al.
Development (Cambridge, England), 122(11), 3627-3637 (1996-11-01)
Development of the metanephric kidney requires the concerted interaction of two tissues, the epithelium of the ureteric duct and the metanephric mesenchyme. Signals from the ureter induce the metanephric mesenchyme to condense and proliferate around the ureter tip, reciprocal signals
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
質問
1–6/6 質問  
  1. Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris C2905 2UNIT 용해 방법 문의 2unit Chondroitinase ABC을 0.002 unit/ul Chondroitinase ABC로 제조한다고 하면, 바로 완충용액 1ml를 넣어서 2unit/ml ->0.002unit/ul로 제조하는 것이 맞는지 확인요청드립니다.
    1 回答
    1. It is recommended to reconstitute Chondroitinase ABC in a 0.1% BSA aqueous solution. Solubilizing 2 units in a 2 mL volume will result in a concentration of 2 units/mL or 0.002 units/µL.
      役に立ちましたか?
  2. The specific activity range is 0.3-3unit/mg protein. I want to know something about it and how to use Product No. C2905.
    1 回答
    1. The product datasheet contains additional information regarding this product, including usage instructions. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/328/700/c2905dat-ms.pdf
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific questions, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      役に立ちましたか?
  3. How should Product No. C2905 be reconstituted?
    1 回答
    1. Reconstitute the product in a 0.01% bovine serum albumin aqueous solution. Subsequent dilutions can be made into a buffer containing 50 mM Tris, pH 8.0, with 60 mM sodium acetate and 0.02% bovine serum albumin. Solutions should be prepared fresh.
      役に立ちましたか?
  4. What is the composition of Product No. C2905?
    1 回答
    1. This product consists of approximately 35% protein as determined by the Biuret method. BSA (bovine serum albumin) is a major component (~90%) of the protein. The remaining 65% is Tris buffer salts.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. What is the molecular weight of this enzyme (Product No. C2905)?
    1 回答
    1. Chondroitinase ABC is a lyase with a reported molecular weight of approximately 120 kDa by gel filtration and is composed of two subunits with molecular weights of 86 and 32.