Merck
N2876
Sigma-Aldrich
ノイラミニダーゼ Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, Type V, lyophilized powder
別名:
アシルノイラミニルヒドロラーゼ, シアリダーゼ, レセプター破壊酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2.5 UNITS
¥9,240
6 UNITS
¥10,700
25 UNITS
¥25,600
250 UNITS
¥189,000
625 UNITS
¥273,000
¥9,240
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
2.5 UNITS
¥9,240
6 UNITS
¥10,700
25 UNITS
¥25,600
250 UNITS
¥189,000
625 UNITS
¥273,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥9,240
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
タイプ
Type V
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥0.1 units/mg solid (using mucin)
≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
Protease and NAN-aldolase, present
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノイラミニダーゼ酵素は、感染細胞からのインフルエンザウイルスの遊離とウイルスの拡散を促進する、加水分解酵素です。
アプリケーション
Clostridium perfringens 由来ノイラミニダーゼは、ヒツジにおける、ノイラミニダーゼ前処理ヒト T リンパ球の結合を評価する研究に使用されています。 [1] また、ノイラミニダーゼによる加水分解作用における胆汁酸塩の効果を調べる研究にも使用されています。 [2]
生物化学的/生理学的作用
ノイラミニダーゼによるシアル酸基の切断は、糖タンパク質構造の抗体による認識を調べる目的で使用されています。N-アセチルノイラミン酸の定量におけるノイラミニダーゼの使用は、他の 2 つの方法よりも良好でした。
ノイラミニダーゼは、様々な糖タンパク質から、末端の N-アセチルノイラミン酸(シアル酸)を切断するのに使用されます。 Clostridium perfringens 由来の本酵素は、Gal、GlcNac、GalNAc、AcNeu、GlcNeu、オリゴ糖、糖脂質、または糖タンパク質に、α-2,3-、α-2,6-、またはα-2,8-結合した末端のシアル酸残基を切断します。切断の相対速度は次の順に低下します:α-2-3 > α-2-6。α-2-8。C. perfringens由来ノイラミニダーゼは、α-2,6結合を好んで切断するA. ureafaciens由来ノイラミニダーゼ(Sigma N3642)と比べて、α-2,3結合のシアル酸残基を非常に効率よく切断します。
ノイラミニダーゼは、細胞表面に露出したマイナス電荷を持ったシアル酸残基を除去することにより、特定の細胞株において凝集を促進します。 [3]
細胞表面の糖タンパク質から、シアル酸残基を除去するためにノイラミニダーゼを使用する例が、頻繁に報告されています。通常、ノイラミニダーゼを使用する手順は、PBS 中で 37°C、30 分間であり、その後、PBS で洗浄します。より低濃度のノイラミニダーゼによる組織切片の処理には、より長いインキュベーションが必要です:0.1 M 酢酸バッファー、pH 4.2 ~ 5 で、1 ~ 4 U/mL の場合、37°Cで 2 ~ 20 時間です。
単位の定義
1単位により、ウシ顎下腺由来ムチンを用いてpH 5.0、37℃にて1分あたり1.0マイクロモルのN-アセチルノイラミン酸が放出されます。
1単位により、(4MU-NANAを基質として用いて)pH 5.0、37℃にて1分あたり1.0マイクロモルの2′-(4-メチルウンベニフェリル)-a-D-N-アセチルノイラミン酸が加水分解されます。
調製ノート
塩析法で調製されています。
アナリシスノート
4MU-NANA 単位に基づくパッケージサイズ
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2876-6UN:
N2876-100UN:
N2876-2.5UN-PW:
N2876-2.5UN:
N2876-80320UN-PW:
N2876-625UN:
N2876-250UN:
N2876-BULK:
N2876-1UN:
N2876-25UN-PW:
N2876-250UN-PW:
N2876-80320UN:
N2876-10UN:
N2876-625UN-PW:
N2876-25UN:
N2876-VAR:
N2876-6UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Randa Bittar et al.
Practical laboratory medicine, 18, e00150-e00150 (2020-01-08)
A qualitative, semi-automatized method for apolipoprotein E (apoE) phenotyping by isoelectric focusing method has been evaluated on 40 serum samples from patients previously genotyped for apoE, especially as regards concordance with genotyping, but also repeatability and reproducibility of the method
Enhanced binding of neuraminidase-treated sheep erythrocytes to human T lymphocytes.
M S Weiner et al.
Blood, 42(6), 939-946 (1973-12-01)
J J Deman et al.
The Journal of cell biology, 60(3), 641-652 (1974-03-01)
Aggregation of suspended HeLa cells is increased on removal of cell surface sialic acid. Calcium ions promote aggregation whereas magnesium ions have no effect. The calcium effect is abolished by previous treatment of the cells with neuraminidase. Trypsinization of the
S Gatt et al.
The Biochemical journal, 193(1), 267-273 (1981-01-01)
Studies were done on the effect of bile salts on the rates of hydrolysis of the N-acetylneuraminyl linkages of several sialic acid-containing compounds by the neuraminidase of Clostridium perfringens. When GM3-ganglioside, two glycolipids (glycophorin and orosomucoid) and neuraminyl-lactose were used
Bessi Qorri et al.
Drug design, development and therapy, 14, 4149-4167 (2020-10-30)
Aspirin (acetylsalicylic acid) and celecoxib have been used as potential anti-cancer therapies. Aspirin exerts its therapeutic effect in both cyclooxygenase (COX)-dependent and -independent pathways to reduce tumor growth and disable tumorigenesis. Celecoxib, a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor, reduces factors that
資料
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
プロトコル
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
関連コンテンツ
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
質問
1–4/4 質問  
  1. What should I use to dilute this product?
    1 回答
    1. For assay purposes, this product is reconstituted at 0.02 - 0.04 u/mL in water containing 0.2% bovine serum albumin (BSA). The enzyme may also be prepared as follows:
      Water containing 0.2% BSA at 2 mg/mL yielding a clear tan or brown solution
      10 mM phosphate buffer, pH 6, containing 25 to 150 mM KCl at 120ug/mL. This stock solution may be stored refrigerated for several months.
      役に立ちましたか?
  2. Does this enzyme cleave Neu5Gc?
    1 回答
    1. Product N2876, Neuraminidase, will cleave α2-3, α2-6, and α2-8 glycosidic linkages. Neu5Gc are mostly found terminally on glycan chains of glycoproteins and glycolipids. They are commonly linked via an α2-3 or α2-6 linkage to Gal, an α2-6 linkage to GalNAc, or via an α2-8 linkage to another sialic acid.
      役に立ちましたか?
  3. What is the gene sequence for this product?
    1 回答
    1. See the link below to review the gene information of Clostridium perfringens str. 13 nanI(988807) on NCBI:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/988807
      The specific sequence of the orgnism use in the production of this product is considered proprietary.
      役に立ちましたか?
  4. How should lyophilized neuraminidase be resuspended for storage in aqueous form? I plan to introduce it to cell culture.
    1 回答
    1. The recommendation is to dissolve in water containing 0.2% BSA (albumin) at 2 mg/mL. This will yield a clear tan or brown solution. Neuraminidase is a comparatively stable enzyme in solution. When dissolved at 120 µg/mL in 10 mM phosphate buffer, pH 6, containing 25 to 150 mM KCl, the enzyme retained activity at 0-4 C for over 30 months. At a concentration of 2 µg/mL under the same conditions, activity was lost unless albumin (BSA) was added.