サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | 在庫from市川市大町368 | ¥84,600 |
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥149,000 |
この商品について
biological source
corn starch
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
1396 Da
extent of labeling
4-10 (determined by NMR)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
General description
天然のシクロデキストリンは、極めて溶解性の低い物質です。1960年代後期、2位、3位、6位のヒドロキシル基を化学的に置き換えると、溶解性が大幅に上昇することが発見されました。化学的に修飾したシクロデキストリンのほとんどは、濃度50%(w/v)まで水への溶解が可能です。
錯体形成にどのシクロデキストリンを使用するかは、空洞の大きさにより左右されます。β-シクロデキストリンまたはβ-グルコピラノース分子化合物は、ホルモンやビタミンのほか、これらと同様の大きさを持つ組織や細胞培養用途に頻用される多くの化合物分子に使用に適した空洞径を有しています。このため、β-シクロデキストリンは、錯体形成剤として最も多く使用されます。
Application
Preparation Note
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| mol wt 1396 Da | mol wt estimated mol wt ~1396 Da | mol wt - | mol wt average Mw ~1,380 |
| biological source corn starch | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| extent of labeling 4-10 (determined by NMR) | extent of labeling - | extent of labeling molar substitution per 0.60 | extent of labeling 0.6 molar substitution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-ヒドロキシプロピル)-β-シクロデキストリン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>752.0 °F
flash_point_c
> 400 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)