Merck
H2153
Sigma-Aldrich
HABA/アビジン試薬
lyophilized powder
別名:
HABA 試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥12,100
¥12,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥12,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥12,100
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
lyophilized powder
品質水準
使用法
sufficient for ≤10 assays
orange
適合性
suitable for spectrophotometric determination of biotin and biotin conjugates in a wide variety of samples
保管温度
2-8°C
詳細
4-ヒドロキシアゾベンゼン-2-カルボン酸(HABA)は、ビオチンによって化学量論的に置換できるアビジン結合色素です。置換後のA500での吸収の変化は、生体サンプル中のビオチンレベルの分光光度測定の基礎となります。
HABA/Avidin試薬は、ビオチンの定量に依存する発色性アプリケーションに特化しています。
アプリケーション
HABA/Avidin試薬は、さまざまなサンプル中のビオチンおよびビオチン結合体の分光光度測定に適しています。
この試薬は、μM濃度(1 nmol/mL)のビオチンを検出することができます。多くの場合、ビオチン標識化合物中のビオチンを定量するために使用します。
再構成
10mLの脱イオン水で復元すると、HABA/avidinの緩衝食塩水溶液(pH 約7.3, 防腐剤含有)となり、そのままご使用いただけます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用することを意図しており、その他のいかなる目的にも使用しないでください。具体的には、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoまたはin vivo治療での使用、またはヒトもしくは動物へのあらゆるタイプの消費もしくは適用が挙げられますが、これらに限定される訳ではありません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
H2153-PH:
H2153-1VL-KC:
H2153-1VL-PW:
H2153PROC:
H2153-BULK:
H2153-1VL:4548173345079
H2153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Einspanier et al.
Biology of reproduction, 61(2), 512-520 (1999-07-20)
Relaxin is a peptide hormone with a broad range of biological activities, related not only to parturition and lactation but possibly also to decidualization, implantation, and early pregnancy. The present study was designed to investigate the secretion pattern of relaxin
R S Niedbala et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 13(4-5), 205-210 (1986-11-01)
Parameters and conditions of an enzyme based assay for biotin and avidin are presented. Biotinylated glucose-6-phosphate dehydrogenase when complexed with avidin becomes inactivated. Thus it was possible to construct a competitive assay system for biotin. The assay is sensitive between
質問
1–2/2 質問  
  1. I would like to know how many assays can be done with a VIAL KIT and how much material it contains,
    1 回答
    1. This product is sufficient for ≤10 assays. When reconstituted with 10 ml deionized water, each vial will yield a solution with a pH of approximately 7.3, containing the following components: 0.3 mM 4-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid (HABA), 0.45 mg/ml avidin, 0.3 M sodium chloride (NaCl), 0.01 M N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-NN-[2-ethanesulfonic acid] (HEPES), a buffer with a pKa of 7.5, 0.01 M magnesium chloride (MgCl2), and 0.02% sodium azide as a preservative.
      役に立ちましたか?
  2. how much HABA is in the vial
    1 回答
    1. When reconstituted to 10mL, the vial will contain 0.3 mM HABA. Based on the molecular weight of HABA, 242.23 gmol, the calculated mass per vial is 726.69 ug. Please see the link below to review additional informaition available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/378/451/h2153dat.pdf