Merck
M5905
Sigma-Aldrich
マウス血清
別名:
血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マウス血清は、以下の用途に使用されています:
  • 幹細胞表面マーカーの分析におけるブロッキング剤として
  • 免疫沈降に
  • 酵素結合免疫吸着測定法におけるコントロールとして
マウス血清は、免疫金標識in vitroのMBL-結合アッセイおよび業務用エストラジオールイムノアッセイの評価における結合剤として役割を果たします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付の他の弊社の文書に記載されていない場合は、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5905-10ML-PW:
M5905-500ML:
M5905-BULK:
M5905-10ML:
M5905-5ML:
M5905-VAR:
M5905-5ML-PW:
M5905-500ML-PW:
M5905-PH:
M5905PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scott M Goetz et al.
Biology open, 8(3) (2019-03-03)
When organisms possess chemical defenses, their predators may eventually evolve resistance to their toxins. Eastern indigo snakes (Drymarchon couperi; EIS) prey on pitvipers and are suspected to possess physiological resistance to their venom. In this study, we formally investigated this
D S Torres et al.
Biomaterials, 21(15), 1607-1619 (2000-07-08)
The contraction of connective tissue cells can play important roles in wound healing and pathological contractures. The effects of this contractile behavior on cell-seeded constructs for tissue engineering have not yet been investigated. The goal of this work was to
D A Sanan et al.
The Journal of clinical investigation, 94(2), 860-869 (1994-08-01)
Late-onset and sporadic Alzheimer's disease are associated with the apolipoprotein E (apoE) type 4 allele expressing the protein isoform apoE4. Apolipoprotein E binds avidly to beta amyloid (A beta) peptide, a major component of senile plaque of Alzheimer's disease, in
Malgorzata Gozdecka et al.
Nature genetics, 50(6), 883-894 (2018-05-08)
The histone H3 Lys27-specific demethylase UTX (or KDM6A) is targeted by loss-of-function mutations in multiple cancers. Here, we demonstrate that UTX suppresses myeloid leukemogenesis through noncatalytic functions, a property shared with its catalytically inactive Y-chromosome paralog, UTY (or KDM6C). In
Kristin M Scheible et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 161(2), 65-74 (2015-08-02)
Homeostatic T cell proliferation is more robust during human fetal development. In order to understand the relative effect of normal fetal homeostasis and perinatal exposures on CD8+ T cell behavior in PT infants, we characterized umbilical cord blood CD8+ T
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.