Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
S0677
Sigma-Aldrich
ストレプトアビジン from Streptomyces avidinii
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥39,200
5 MG
¥105,000
25 MG
¥368,000
¥39,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥39,200
5 MG
¥105,000
25 MG
¥368,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥39,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
lyophilized powder
キャパシティ
4 mol/mol binding capacity (Biotin)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ストレプトアビジンは、Streptomyces avidiniiから得られるビオチン結合タンパク質です。極端な温度やpH、界面活性剤やプロテアーゼに耐性を示します。ストレプトアビジンの分子量は60 kDaであり、ホモ4量体として存在します。[1][2][3]
アプリケーション
Streptomyces avidinii由来ストレプトアビジンは以下に使用されています-
  • アビジン-ビオチン系における非結合力の測定における、AFM(原子間力顕微鏡)チップのブロッキング[4]
  • バイオチップ上でのタンパク質の無細胞合成および会合における、抗-HA(赤血球凝集素)抗体とのカップリング[5]
  • ビオチン化マイクロバブルによるドラッグデリバリー用の、IVUS(血管内超音波検査)トランスデューサーの実現可能性を調べるための、ゼラチンフローファントムのコーティング[6]
  • タンパク質やオリゴヌクレオチドの固定化[3][7][8]
生物化学的/生理学的作用
ストレプトアビジンは、周囲の環境から必須ビタミンのビオチンを結合除去することで機能する抗生物質です[9]。その特異的性質により、ストレプトアビジンは免疫療法、イムノアッセイ、ハイブリダイゼーション分析、リンパ球活性化、抗原の局在、及びアフィニティークロマトグラフィーなどの生物学的研究において様々に応用されています。[10]
単位の定義
1unitは1.0 μgのビオチンを結合する量です。
物理的形状
5 mMのリン酸カリウムバッファーから凍結乾燥しています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S0677-VAR:
S0677-25MG:
S0677-BULK:
S0677-1MG:
S0677-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cell-free protein synthesis and assembly on a biochip.
Heyman Y et al
Nature Nanotechnology, 7(6), 374-378 (2012)
Polymer Nanoparticles
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 104 (2011)
Eduard Urich et al.
Scientific reports, 5, 14104-14104 (2015-09-29)
The blood-brain barrier and the blood-cerebrospinal fluid barrier prevent access of biotherapeutics to their targets in the central nervous system and therefore prohibit the effective treatment of neurological disorders. In an attempt to discover novel brain transport vectors in vivo
Nicola Ilk et al.
Applied and environmental microbiology, 68(7), 3251-3260 (2002-06-29)
The nucleotide sequence encoding the crystalline bacterial cell surface (S-layer) protein SbpA of Bacillus sphaericus CCM 2177 was determined by a PCR-based technique using four overlapping fragments. The entire sbpA sequence indicated one open reading frame of 3,804 bp encoding
Simplified Paper Format for Detecting HIV Drug Resistance in Clinical Specimens by Oligonucleotide Ligation
Nuttada Panpradist
PLoS ONE (2016)
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
質問
  1. what is the molecular weight ?
    1 回答
    1. The molecular weight ranges between 55-60 kDa.