Merck
S5761
Sigma-Aldrich
重炭酸ナトリウム
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
別名:
炭酸水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHCO3
CAS番号:
分子量:
84.01
Beilstein:
4153970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
99.5-100.5%
形状
powder
品質
300
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.8-7.4
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
密度
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
炭酸水素ナトリウムは、細胞培養アプリケーションにおける生理学的バッファーとして幅広く使用されます。 重炭酸塩 <-> 炭酸反応の pKa は 6.4、重炭酸塩 <-> 炭酸塩反応の pKa は 10.3 です。 炭酸水素ナトリウムは 2 つの pKa、6.4 と 10.3 を持っています。 in vitroでのアプリケーションにおける生理学的バッファーとして幅広く使用されます。
アプリケーション
炭酸水素ナトリウムは以下のことに使用されています:
  • in vitro成熟培養、受精および培養(IVMFC)におけるウシ胚培養システムの成分
  • ウシ微小血管内皮細胞の培養における、ダルベッコ変法イーグル培地および Ham 栄養素混合物 F-12 の 1 : 1 混合物の成分
  • ヒト胚性幹細胞からのドーパミン神経の分離において使用される、ITS(インスリン、トランスフェリン、および亜セレン酸塩)培地の成分
  • ヒト胚性腎細胞の培養に使用される培地の成分
  • 精液希釈用の Beltsville 融解溶液の成分
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E005761-BULK:
S5761-20G:
S5761-BULK:
E005761-5KG:
E005761-1KG:
S5761-5KG:4548173211053
S5761-EW:
S5761-500G:4548173211046
S5761-VAR:
S5761-RSAMPLE:
S5761-1KG:4548173211039
S5761-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
L Keskintepe et al.
Biology of reproduction, 55(2), 333-339 (1996-08-01)
The objective was to establish an in vitro system in which bovine oocytes can be matured, fertilized, and cultured up to the blastocyst stage without support of serum, BSA, or somatic cells. Media consisted of modified tissue culture medium 199
E Meyer et al.
The European journal of neuroscience, 11(3), 1105-1108 (1999-04-02)
The human slow poke (hSlo) K+ channel was tagged with GFP (green fluorescent protein) at the N-terminus of its alpha-subunit. The fusion protein was expressed transiently in HEK293 cells; it formed functional voltage-gated channels as shown by whole cell patch-clamp
K Okuda et al.
Biology of reproduction, 61(4), 1017-1022 (1999-09-24)
There is sufficient evidence to prove that tumor necrosis factor alpha (TNFalpha) modulates bovine corpus luteum (CL) function. Our previous study demonstrated that functional TNFalpha receptors are present on luteal cells in bovine CL throughout the estrous cycle. The purpose
M Solís et al.
Research in veterinary science, 83(3), 403-409 (2007-03-21)
Porcine rubulavirus (PoRV), also known as blue eye disease (BED) of swine, causes respiratory and reproductive problems in pigs at several developmental stages. To study the effect of PoRV infection on semen production, five boars were infected with 1 x
Chang-Hwan Park et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 407, 311-322 (2008-05-06)
In this chapter, we introduce a co-culture protocol for human embryonic stem (hES) cell differentiation in which dopamine (DA) neurons with midbrain-specific markers are efficiently derived. Human ES cells on a feeder layer of stromal cells are induced to differentiate
資料
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).