由来生物
egg white
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein (E1%/280)
分子量
glycoprotein 66 kDa
subunit 16 kDa
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アビジンタンパク質は、卵白から得られるホモ四量体タンパク質(68 kDa)です。卵白はビオチンに強く結合します。そのため、アビジン-ビオチン連合は、組織内抗原の局在化を検出するためのイムノアッセイに利用されています。アビジン-ビオチン・イムノアッセイを使用することにより技法の感受性が向上し、微量の抗原の検出が容易になります。
アプリケーション
アビジン卵白は、ビオチン-アビジン結合を検出するために官能化キセノンをバイオセンサーとして使用するアッセイで使用されました。卵白は80nmolで使用されました。
卵白アビジンがビオチン共役抗体の架橋剤として使用されています。その生成物は、ELISAアプリケーションでの遮断剤としても使用されています。
単位の定義
1ユニットは1.0μgのd-ビオチンを結合する量です。
調製ノート
アフィニティ-精製品
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9275-EW:
A9275-5MG:
A9275-100MG:
A9275-25MG:
A9275-1MG:
A9275-VAR:
A9275-10MG:
A9275-2MG:
A9275-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Investigative ophthalmology & visual science, 60(5), 1696-1705 (2019-04-23)
The goal of this work was to design and assess the ability of unmodified and surface-modified poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (NPs) to enhance cell association, provide efficacy in retinoblastoma cells, and overcome current administration challenges, including hydrolysis and precipitation, of
The American journal of physiology, 275(5 Pt 2), R1584-R1592 (1998-10-29)
We examined the effect of endotoxemia in mice on protein and mRNA levels for the acute phase proteins complement C3 and serum amyloid A (SAA) in jejunal mucosa. Endotoxemia was induced in mice by the subcutaneous injection of 250 microg
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(21), 2877-2884 (2016-04-12)
The biofunctionalization of nanopatterned surfaces with DNA origami nanostructures is an important topic in nanobiotechnology. An unexplored challenge is, however, to co-immobilize proteins with DNA origami at pre-determined substrate sites in high contrast relative to the nontarget areas. The immobilization
The American journal of pathology, 159(2), 501-512 (2001-08-04)
We investigate the white pulp compartments of 73 human spleens and demonstrate that there are several microanatomical peculiarities in man that do not occur in rats or mice. Humans lack a marginal sinus separating the marginal zone (MZ) from the
Scientific reports, 7, 42075-42075 (2017-02-16)
Arrays of individual molecules can combine the advantages of microarrays and single-molecule studies. They miniaturize assays to reduce sample and reagent consumption and increase throughput, and additionally uncover static and dynamic heterogeneity usually masked in molecular ensembles. However, realizing single-DNA