スキップする
A2901
アビジン–FITC from egg white
lyophilized powder
別名:
Avidin–Fluorescein isothiocyanate from egg white
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥42,700
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥74,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
lyophilized powder
¥42,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
conjugate
FITC conjugate
Quality Segment
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
storage temp.
−20°C
General description
アビジンは、卵白から得られるホモ四量体タンパク質(68kDa)です。この卵タンパク質はビオチンに強力に結合します。したがって、アビジンとビオチンの相互作用は組織内での抗原の局在化を検出するためのイムノアッセイで使用されてきました[1]。アビジン・ビオインイムノアッセイを使用することにより、検出感度が向上し、少量の抗原の検出が簡単になります。
Application
IgG製剤中の胞子に含まれる標識ポリクローナルIgGの量の測定。既知濃度の卵白由来FITCアビジンおよびビオチンIgGアビジンを300nmにおいて過剰量で使用しました。[2]
卵白由来アビジン-FITCは免疫細胞化学アプリケーションで使用されてきました[3]
Packaging
包装サイズはタンパク質含量を基準にしています。
Physical form
クエン酸ナトリウムが含まれています。
Disclaimer
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9275189725A7294
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
direct ELISA: 1:70,000, western blot: 1:150,000-1:300,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
extent of labeling
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アビジン–FITC from egg white
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A2901-2MG: + A2901-PH: + A2901-1MG: + A2901-10MG-PW: + A2901PROC: + A2901-5MG: + A2901-BULK: + A2901-5MG-PW: + A2901-VAR: + A2901-10MG: + A2901-BULK-N:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)