スキップする
A7419
アビジン-ペルオキシダーゼ
buffered aqueous solution
別名:
Avidin–HRP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
2 mL
在庫fromUnited States
¥70,400
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
buffered aqueous solution
Biological source:
avidin from egg white, enzyme from horseradish
¥70,400
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
conjugate
peroxidase conjugate
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000, western blot: 1:400,000-1:800,000 using detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
アビジンは卵白から得られるホモテトラマータンパク質(68 kDa)であり、ビオチンに強く結合します。そのため、アビジン-ビオチン連合は、組織内抗原の局在化を検出するためのイムノアッセイに利用されています[1]。アビジン-ビオチン・イムノアッセイを使用することにより技法の感受性が向上し、微量の抗原の検出が容易になります。
Application
アビジン-ペルオキシダーゼはELISAの用途に使用されています[2][3]。本製品は、1:400,000~1:800,000の範囲の希釈でウエスタンブロットの用途にも使用できます。
ウエスタンブロット分析により、細胞表面ビオチン化を受けたHUVEC細胞のタンパク質が、33.3 ng/mLのHRP結合アビジンを使用して検出されました。 [4]
Physical form
0.05%MIT含有0.01Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)中溶液
Preparation Note
アフィニティ-精製タンパク質
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2901A7294A3151
technique(s)
indirect ELISA: 1:100,000, western blot: 1:400,000-1:800,000 using detecting β-Actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg/well)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:70,000, western blot: 1:150,000-1:300,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
biological source
-
biological source
avidin from egg white, enzyme from bovine (calf) intestine
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
Still not finding the right product?
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A7419-BULK: + A7419-VAR: + A7419-2ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)