Merck
T6381
Supelco
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロセトアミド および トリメチルクロロシラン
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur
別名:
BSTFA + TMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
品質
LiChropur
with 1% trimethylchlorosilane
含みます
1% trimethylchlorosilane as additive
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
hazy clear to colorless
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
溶解性
hexane: miscible 100 mg/mL
密度
0.97 g/mL (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI Key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリメチルクロロシランを含有するN,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセタミドは、エストロゲンステロイドホルモンの同定および定量において一般的に使用されるシリル化試薬です。
アプリケーション
BSTFA+TMCSは、天然および合成エストロゲンステロイドのGC-MS測定のための誘導体化試薬として使用されています。
包装
1ml入り密封アンプルグラムサイズはスクリュ-キャップボトル入りです。
清浄な、耐加水分解性が高いホウケイ酸ガラス(タイプI)
その他情報
シリル基の位置は明確に特定されていません。N,N および N,Oの両方であると考えられています。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.1 °F - closed cup
引火点(℃)
6.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T6381-1AMP:
T6381-VAR:
T6381-5G:
T6381-10AMP:
T6381-100G:
T6381-BULK:
T6381-25G:
T6381-1AMP-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pitfalls and solution for simultaneous determination of estrone and 17a-ethinylestradiol by gas chromatography?mass spectrometry after derivatization with N, O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide.
Zhang, Kai, and Yuegang Zuo.
Analytica Chimica Acta, 554.1, 190-196 (2005)
Shabtai Cohen et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-08-23)
Emerging needs for diversifying human diet and to explore novel therapeutic procedures have led to increasing attempts to retrieve traditional nourishments and recruit beneficial wild plant species. Species of the genus Erodium (Geraniaceae) harbor medicinal indications and substances known from
Hidenori Matsukami et al.
The Science of the total environment, 493, 672-681 (2014-07-06)
Chlorinated and non-halogenated organophosphorus flame retardants (OPFRs) including tris(2-chloroisopropyl) phosphate (TCIPP), diethylene glycol bis(di(2-chloroisopropyl) phosphate) (DEG-BDCIPP), triphenyl phosphate (TPHP), and bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BPA-BDPP) have been used increasingly as alternatives to polybrominated diphenyl ethers and other brominated flame retardants.
Ahmed I Rushdi et al.
SpringerPlus, 3, 253-253 (2014-06-14)
Propolis is a sticky material mixed by honeybees to utilize it in protecting their hives from infection by bacteria and fungi. The therapeutic properties of propolis are due to its chemical composition with bio-active compounds; therefore, researchers are interested in
Nyi Nyi Naing et al.
Journal of chromatography. A, 1423, 1-8 (2015-11-05)
Electro membrane extraction-solid-liquid phase microextraction (EME-SLPME) was developed for the first time to determine phenolic contaminants in water. The extraction system consisted of a solid/liquid interface that permitted a three-phase microextraction approach involving an aqueous sample (donor phase): an organic