Merck
S9626
Sigma-Aldrich
スルファターゼ from Helix pomatia
Type H-1, sulfatase ≥10,000 units/g solid
別名:
アリール-硫酸スルホヒドロラーゼ, アリールスルファターゼ, フェノールスルファターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type H-1
品質水準
形状
powder
sulfatase activity
≥10,000 units/g solid
secondary activity
≥300 unit/mg solid β-glucuronidase (at pH 5.0)
分子量
~85 kDa by gel filtration
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カタツムリ由来スルファターゼは以下の用途に使用されています:
  • サンプル抽出
  • 硫酸塩分析
  • 酵素加水分解
  • グルコシノレート分析用の抽出物調製
生物化学的/生理学的作用
カタツムリ由来スルファターゼはチオヒドロキシマートの合成を促進します。カタツムリ由来スルファターゼは、β-ナフチルサルフェートの加水分解をa-ナフチルサルフェートよりはるかに早く引き起こし、オルトおよびパラ置換フェニルサルフェートの加水分解において位置特異性を持っています。
単位の定義
1ユニットは、pH 5.0、37°C、1時間に、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です(30分間アッセイ)。
基質
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9626-10KU:
S9626-VAR:
S9626-BULK:
S9626-5KU:
S9626-100KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ivica Blažević et al.
Phytochemistry, 169, 112100-112100 (2019-11-28)
The glucosinolates (GSLs) is a well-defined group of plant metabolites characterized by having an S-β-d-glucopyrano unit anomerically connected to an O-sulfated (Z)-thiohydroximate function. After enzymatic hydrolysis, the sulfated aglucone can undergo rearrangement to an isothiocyanate, or form a nitrile or
A single monooxygenase, ese, is involved in the metabolism of the organochlorides endosulfan and endosulfate in an Arthrobacter sp.
Weir K M, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 72(5), 3524-3530 (2006)
Stephen S Hecht et al.
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, 13(6), 997-1004 (2004-06-09)
Vegetable consumption, including cruciferous vegetables, is protective against lung cancer, but the mechanisms are poorly understood. The purpose of this study was to investigate the effects of cruciferous vegetable consumption on the metabolism of the tobacco-specific lung carcinogen 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK)
Use of diabetic test kits to assess the recovery of glucosinolates during isolation of canola protein
Ser W Y, et al.
Food Sci. Technol., 41(5), 934-941 (2008)
Glucosinolate enhancement in cabbage induced by jasmonic acid application.
Fritz, V. A., Justen, V. L., Bode, A. M., Schuster, T., & Wang, M.
Hortscience: a Publication of the American Society For Horticultural Science Hortscience, 45, 1188-1191 (2010)
プロトコル
Enzymatic Assay of Sulfatase (EC 3.1.6.1.)