Merck
G8885
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type H-3
形状
aqueous solution
比活性
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
βリンゴマイマイ(Helix pomatia)由来のβ-グルクロニダーゼ型H-2は、エスカルゴ由来酵素の粗溶液です。軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
アプリケーション
ββ-グルクロニダーゼは、in vivoでのアロマターゼ阻害薬の評価に適した尿法による芳香族化の測定に使用されました。
βHelix pomatia(リンゴマイマイ)から得られたβ-グルクロニダーゼは、以下の用途に使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)で検出する目的で、尿および豆乳サンプル中のイソフラボン複合体をアグリコン型に変換するために
  • プロトプラスティング溶液の成分として
  • ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)を目的に、血漿および尿サンプルから芳香族およびフェノール化合物を生成するために
  • 糞便サンプル中のグルクロニドおよび硫酸結合代謝産物を加水分解するために
様々な酵素の性能を比較した新しい技術論文
より多くの学びを
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するため、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
ββ-グルクロニダーゼ(β-GIc)は、複合炭水化物の分解を触媒するエキソグリコシダーゼです。ヒトでは接合型ビリルビンを非接合型に変換し、再吸収に適したビリルビンにします。
尿中代謝分析におけるグルクロニド抱合体の加水分解に使用します。
品質
軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
単位の定義
SIGMA 1 unitまたは改変Fishman 1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
スルファターゼ単位の定義:スルファターゼ1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です。
物理的形状
水溶液(約1.0 M硫酸アンモニウム、保存剤として3 mMアジ化ナトリウムを含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G8885-BULK:
G8885-1ML:
G8885-VAR:
G8885-10ML:
G8885-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A metabolite profiling approach to identify biomarkers of flavonoid intake in humans
Loke WM, et al.
The Journal of Nutrition, 139(12), 2309-2314 (2009)
The zrfA and zrfB genes of Aspergillus fumigatus encode the zinc transporter proteins of a zinc uptake system induced in an acid, zinc-depleted environment
Vicentefranqueira R, et al.
Eukaryotic Cell, 4(5), 837-848 (2005)
S Jacobs et al.
Journal of enzyme inhibition, 4(4), 315-325 (1991-01-01)
By modification of a recently developed method for separation of radio-labelled urinary oestrogens we were able to separate oestrogen metabolites and measure their isotope ratios in urine following injections of [3H]delta 4-androstenedione and [14C]oestrone. This method provides a useful tool
Equol producer status, salivary estradiol profile and urinary excretion of isoflavones in Irish Caucasian women, following ingestion of soymilk
Hall MC, et al.
Steroids, 72(1), 64-70 (2007)
Andrew M Jenner et al.
Free radical biology & medicine, 38(6), 763-772 (2005-02-22)
Phenolic compounds are not completely absorbed in the small intestine and so enter the colon, where they might exert physiological effects. To identify phenolics that are present in normal human colon, fecal water was prepared from 5 free-living volunteers with
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.