Merck
G7770
Sigma-Aldrich
β-グルクロニダーゼ from Helix pomatia
Type HP-2S, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
別名:
β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
無菌性
sterile-filtered
品質水準
タイプ
Type HP-2S
フォーム
aqueous solution
比活性
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
βリンゴマイマイHelix pomatia由来の-グルクロニダーゼ型H-2は、エスカルゴ由来酵素の粗溶液です。軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
アプリケーション
β-グルクロニダーゼは、バイカリン分解生成物の構造を研究するために、液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレー・イオン・トラップ質量分析(LC/MSn)法のための組織ホモジネートの酵素的加水分解に使用されました。本化合物は、遺伝子発現をモニタリングするためのGUSアッセイにおけるレポーター遺伝子として使用されます。
βリンゴマイマイHelix pomatia由来の-グルクロニダーゼは以下の用途に使用されます;
  • グルクロン酸抱合代謝物を加水分解するためのヘパリン添加サンプルの処理
  • 1′-ヒドロキシミダゾラム(1′-OHMDZ)測定のための血漿サンプルの前処理
  • グルクロン酸塩および硫酸塩代謝物を加水分解するためのニジマス由来胆汁サンプルの処理
  • 細胞壁を完全消化するための胞子形成培地からの細胞の処理
様々な酵素の性能を比較した新しい技術論文
より多くの学びを
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するため、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
生物化学的/生理学的作用
β-グルクロニダーゼ(β-GIc)は、複合炭水化物の分解を触媒するエキソグリコシダーゼです。ヒトでは接合型ビリルビンを非接合型に変換し、再吸収に適したビリルビンにします。
尿中代謝分析におけるグルクロニド抱合体の加水分解に使用します。
品質
軟体動物由来の多くのβ-グルクロニダーゼもスルファターゼ活性を有します。
単位の定義
SIGMA 1 unitまたは改変Fishman 1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、フェノールフタレイン1.0 μgをフェノールフタレイングルクロニドから遊離させる酵素量です(30分間アッセイ)。
スルファターゼ単位の定義:スルファターゼ1 unitは、pH 5.0、37°C、1時間で、1.0 μmolの硫酸p-ニトロカテコールを加水分解する酵素量です。
物理的形状
水溶液(約1.0 M硫酸アンモニウム、保存剤として3 mMアジ化ナトリウムを含有)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
G7770-VAR:
G7770-2ML-PW:
G7770PROC:
G7770-10ML-PW:
G7770-25ML-PW:
G7770-2ML:
G7770-10ML:
G7770-25ML:
G7770-BULK:
G7770-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmacokinetics of intravenous and oral midazolam in plasma and saliva in humans: usefulness of saliva as matrix for CYP3A phenotyping
Link B, et al.
British Journal of Clinical Pharmacology, 66(4), 473-484 (2008)
Food Biotechnology, 93(9) (2000)
Identification and dose dependency of ibuprofen biliary metabolites in rainbow trout
Brozinski JM, et al.
Chemosphere, 93(9), 1789-1795 (2013)
Determination of trimipramine and its demethylated and hydroxylated metabolites in plasma by gas chromatography?mass spectrometry
Eap CB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 652(1), 97-103 (1994)
Ian M Ehrenreich et al.
Nature, 464(7291), 1039-1042 (2010-04-16)
Most heritable traits, including many human diseases, are caused by multiple loci. Studies in both humans and model organisms, such as yeast, have failed to detect a large fraction of the loci that underlie such complex traits. A lack of
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.