スキップする
B4532
5-ブロモ-6-クロロ-3-インドリル β-D-グルクロニド シクロヘキシルアンモニウム塩
≥98%
別名:
Magenta グルクロニド, マゼンタ-GlcA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H13BrClNO7 · C6H13N
CAS番号:
分子量:
521.79
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
¥45,500
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)c(Br)cc34
InChI
1S/C14H13BrClNO7.C6H13N/c15-5-1-4-7(2-6(5)16)17-3-8(4)23-14-11(20)9(18)10(19)12(24-14)13(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-3,9-12,14,17-20H,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI key
HGZDFBMYVMPFHR-CYRSAHDMSA-N
Application
β-グルクロニダ-ゼの発色基質であり、GUS+細菌コロニ-で赤紫色を生じます。
Other Notes
β-グルクロニダ-ゼ遺伝子検出のための5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニド(X-GlcA)の代替物質。
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B5285B8049A4438
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
>98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B4532-VAR: + B4532-50MG: + B4532-1MG: + B4532-BULK: + B4532-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)